Learn More
Safety First Aid Kit Evolution HypaSoothe Burns, grand
Code produit 31759410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
31759410 Stérile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759410 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur K575
Expédition estimée: 27-11-2026
La trousse est une trousse de premiers secours spécialisée conçue spécifiquement pour le traitement des brûlures mineures. Elle contient des pansements rapides à décharge rapide et des gels pour stopper le processus de brûlure et apaiser les blessures.
  • Tous les kits incluent des pansements HypaSoothe anti-brûlures, qui sont des pansements stériles imprégnés de gel.
  • Les pansements anti-brûlure imbibés de gel aident à prévenir la contamination.
  • Pour les brûlures au 1er et 2e degré.
  • Ça refroidit la brûlure et apaise la douleur, le pré-refroidissement n’est pas nécessaire (selon la norme BS 8599).
  • Le kit Evolution HypaSoothe Burns, de grande taille, contient :
    • 1x Feuillet de guidage des premiers secours
    • 2x pansements HypaSoothe anti-brûlures, 10 x 10 cm
    • 2x Panache HypaSoothe Burn Wraping, 20 x 20 cm
    • 9x Sachets HypaSoothe Gel pour brûlures, 6 g
    • 12x Épingles de sûreté HypaBand
    • Bandages conformes 4x HypaBand
    • 1x coupe-vêtements Snips, 15 cm
    • 4x Gants Jetables HypaTouch (paire)
Spécification
Type de produit Kit de premiers secours
Matériau Plastic (Plastique)