Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de thermostatisation Peltier Evolution™
Code produit 18851864 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Evolution One/One Plus/Pro
Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Peltier rotatif à 6 cellules
Type:
Porte-échantillons à cellules multiples
Système Peltier unicellulaire
Système Peltier à 8 cuves
Comprend:
Inclut :
Unité de commande et de refroidissement PCCU1 Peltier
Insert de compartiment à échantillons pour porte-cuves thermostaté unicellulaire Peltier
Tous les tuyaux, câbles et connecteurs nécessaires
Inclut : Unité de commande et de refroidissement PCCU1 Peltier Insert de compartiment à échantillons pour 8 porte-cuves thermostatés Peltier Base pour 8 porte-cuves linéaire intelligente Tous les tuyaux, câbles et connecteurs nécessaires
Support pour cellule Peltier, Koolance
Support pour cellule Peltier, réservoir d’eau
Unité de refroidissement hermétique Koolance
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type Comprend Conditionnement
18851864 Peltier rotatif à 6 cellules Porte-échantillons à cellules multiples Support pour cellule Peltier, réservoir d’eau 1 pièce
15373519 Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 Système Peltier unicellulaire
Inclut :
Unité de commande et de refroidissement PCCU1 Peltier
Insert de compartiment à échantillons pour porte-cuves thermostaté unicellulaire Peltier
Tous les tuyaux, câbles et connecteurs nécessaires
1 pièce
15173416 Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 Système Peltier à 8 cuves Inclut : Unité de commande et de refroidissement PCCU1 Peltier Insert de compartiment à échantillons pour 8 porte-cuves thermostatés Peltier Base pour 8 porte-cuves linéaire intelligente Tous les tuyaux, câbles et connecteurs nécessaires 1 pièce
18804096 Evolution One/One Plus/Pro Système Peltier unicellulaire Unité de refroidissement hermétique Koolance -
18848903 Evolution One/One Plus/Pro Système Peltier unicellulaire Support pour cellule Peltier, Koolance -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18851864 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840406600
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Obtenez des performances supérieures dans le cadre du contrôle de la température et de l’agitation des échantillons pour de nombreuses méthodes d’analyse des UV/Visible.
Le contrôle de la température et de l’agitation des échantillons est important pour de nombreuses méthodes d’analyse UV-Visible. Les accessoires de thermostatisation Peltier offrent des performances supérieures à celles des éléments chauffants / refroidisseurs traditionnels grâce à une conception intégrée compacte, une installation facile et un contrôle rapide et précis de la température. Les accessoires Thermo Scientific™ Peltier pour les spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ de la série 200 et Evolution 350 offrent une thermostatisation et une montée en température avec une régulation précise de la température entre 0°C et 110°C.
Precise Thermostatting
Peltier Accessories for the Evolution UV-Visible Spectrophotometers utilize re-circulating water as an effective heat sink to allow the Peltier element to heat or cool the block over a wide temperature range. The single-cell holder can reach as low as 0 °C and as high at 110 °C. Thermo Scientific offers 3 Peltier options to cover many possible applications, including a multi-cell unit. Stirring control for the single cell holders is provided when you place a micro-stir bar inside the cuvette. Unlike thermostatting with a traditional re-circulating water bath where a large volume of liquid must be heated or cooled, heating or cooling the cell holder with the Peltier effect means more rapid and more precise temperature control. Choose between water or chemical coolant to best fit your needs.
Temperature Ramping
Thermo Scientific INSIGHT Pro Software allows you to control and monitor the block temperature of the Peltier unit and allows you to implement programmed temperature ramping with multiple ramp and hold cycles and variable temperature kinetics.  Add a temperature probe hub and probes, and you can monitor the exact temperature in each cell as you perform heating and cooling cycles. The Insight Pro software also includes pre-set methods that can be used to study DNA denaturation and renaturation or other complex temperature programmed experiments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Porte-échantillons à cellules multiples
À utiliser avec (équipement) Peltier rotatif à 6 cellules
Comprend Support pour cellule Peltier, réservoir d’eau