Learn More
Safety First Aid Kit de nettoyage oculaire Evolution Plus 2 x 500 mL avec 8 pods de lavage oculaire avec miroir
Code produit 31759415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31759415 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759415 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur K524
Expédition estimée: 27-11-2026
Il est livré en stock avec 2 flacons HypaClens Stériles pour les Yeux Nettoyants, 500 mL, 2 Pansements Ophtalmiques Stériles HypaCover et 8 Capsules de Lavage Ophtalmpique.
  • Irrigation d’urgence des yeux pour tout environnement de travail.
  • Le kit de nettoyage oculaire Evolution Plus 2 x 500 mL avec 8 capsules de lavage pour les yeux est fourni dans un étui Evolution articulé durable et potable pour protéger les fournitures de premiers secours contre la poussière et l’humidité, qui comprend également des stabilisateurs pour maintenir le contenu fermement en place.
  • Le kit comprend un support de fixation murale à déverrouillage rapide qui garantit que votre trousse de premiers secours est facilement localisable et comprend un panneau d’urgence pour le lavage oculaire pour vous alerter si la mallette est utilisée ou manquante.
  • Une fois sur le support, le kit peut être ouvert et utilisé, offrant ainsi un établi autoportant.
  • Dimensions : 30 x 25 x 12 cm
  • Le kit de nettoyage oculaire Evolution Plus 2 x 500 mL avec 8 pods de lavage oculaire avec miroir contient :
    • 2 flacons HypaClens pour nettoyer ophtalmiques, 500 mL
    • 8x Pods HypaClens Eye Wash, 20 mL
    • 2x Pansements oculaires stériles HypaCover
Spécification
Couleur Transparent
Débit 20 gpm (douche), 8,0 gpm (nettoyant pour les yeux et le visage)
Matériau Plastic (Plastique)
Mounting Mur
Type de produit Douche oculaire et fixations de douche portables