Learn More
Safety First Aid Kit de nettoyage oculaire Evolution Plus avec miroir et 2 flacons de 500 mL pour les lavages
Code produit 31759388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31759388 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759388 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur E459M
Expédition estimée: 04-12-2026
Le kit de lavage oculaire Evolution Plus avec miroir est un kit complet d’urgence pour les soins oculaires contenant 2 flacons stériles de 500 mL et 2 pansements oculaires stériles.
  • Le kit est fourni dans un boîtier articulé durable qui comprend des stabilisateurs pour les bouteilles afin de maintenir le contenu fermement en place.
  • Il comprend un support mural à déverrouillage rapide et une médaille d’identification du kit pour offrir un meilleur rangement et une identification plus facile.
  • Une fois sur le support, le kit peut être ouvert et utilisé, offrant ainsi un établi autoportant.
  • Le kit de nettoyage oculaire Evolution Plus garantit que vous disposez d’installations adéquates de lavage pour les yeux sur votre lieu de travail et est disponible à l’achat, avec ou sans miroir.
  • Le nettoyant Evolution Plus avec miroir contient :
    • 2 flacons HypaClens pour nettoyer ophtalmiques, 500 mL
    • 2x Pansements oculaires stériles HypaCover
Spécification
Couleur Transparent
Débit 20 gpm (douche), 8,0 gpm (nettoyant pour les yeux et le visage)
Matériau Plastic (Plastique)
Mounting Mur
Type de produit Douche oculaire et fixations de douche portables