Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système d’aspiration Evolution™ Smart™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les accessoires pour système d’aspiration Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ pour spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ sont des accessoires d’échantillonnage faciles à utiliser dotés d’une pompe péristaltique à multi-rouleaux fiable.Lorsque le système d’aspiration Smart est installé, toutes les commandes du système d’aspiration s’affichent automatiquement dans le logiciel.Les méthodes peuvent être automatisées pour mesurer les échantillons après leur aspiration.Les accessoires pour système d’aspiration Smart sont dotés de modes de renvoi de l’échantillon vers le récipient initial, de mise au rebut de l’échantillon ou d’analyse en continu.
- Fonctionnement entièrement intégré avec le logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ sur tous les spectrophotomètres Evolution. Pris en charge par le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ sur Evolution 200. Les échantillons peuvent être aspirés, suivis d’une mesure et d’un retour automatiques de l’échantillon ou d’un pompage vers les déchets.
- Reconnaissance logicielle automatique, alignement intelligent et communication du numéro de série.
- Capable de traiter des volumes d’échantillons compris entre 200 μl et 9,999 ml ainsi qu’un volume d’aspiration et un intervalle d’air entièrement personnalisables.
- Routine d’étalonnage assistée par logiciel pour simplifier le processus de modification des méthodes et de remplacement des tubulures.
- Les systèmes Sipper prennent en charge les cellules d’une longueur de chemin de 10 mm et les cellules d’une longueur de chemin plus courte dans le support de cellule standard avec l’utilisation d’un espaceur approprié. Permutez dans un support de cellule à long chemin pour prendre en charge les cellules de débit jusqu’à une longueur de chemin de 100 mm.
- Paquets de tubulures spécialisées disponibles pour :
- l’utilisation de produits chimiques doux (tubulures en silicone)
- la résistance aux acides (C-Flex)
- la biocompatibilité (Chemdurance Bio)
- la résistance chimique (Viton)
- Des paquets de connecteurs de rechange pour cuves à circulation sont disponibles à la fois pour les cuves Starna et Hellma.
Alertes de commande :
Pour exploiter le Smart Sipper dans un environnement réglementé ou de contrôle qualité, tirez parti de nos systèmes de qualification uniques et complets pour garantir la conformité de l’instrument et de l’accessoire comme ensemble.
Spécification
Spécification
| Type | Cellule à quartz, trajet optique de 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’aspiration intelligents Evolution |
| Comprend | Connecteurs à vis et tubulure en PTFE |