Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système d’aspiration Evolution™ Smart™
Code produit 16641994 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cellule à quartz, trajet optique de 10 mm
Evolution One/One Plus Access.
Kit de tubulure pour pompe résistante à l’acide
Résistance aux produits chimiques Tube de pompe
Système d’aspiration automatique
Tubes Hellma, raccords à vis
Tuyau en silicone chimique pour pompe
Échantillonneur automatique CETAC ASX-280 ; Système à 2 portoirs
Échantillonneur automatique CETAC ASX-560 ; Système à 4 racks
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16641994 Échantillonneur automatique CETAC ASX-280 ; Système à 2 portoirs -
17144075 Échantillonneur automatique CETAC ASX-560 ; Système à 4 racks 1 kit
10501159 Evolution One/One Plus Access. 1 pièce
15327273 Cellule à quartz, trajet optique de 10 mm 1 pièce
15801148 Tuyau en silicone chimique pour pompe 1 pièce
15811148 Kit de tubulure pour pompe résistante à l’acide 1 pièce
15821148 Résistance aux produits chimiques Tube de pompe 1 pièce
15626618 Tubes Hellma, raccords à vis 1 pièce
17775164 Système d’aspiration automatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16641994 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840295900
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tirez le meilleur parti de votre spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ avec un vaste choix d’accessoires Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper.
Les accessoires pour système d’aspiration Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ pour spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ sont des accessoires d’échantillonnage faciles à utiliser dotés d’une pompe péristaltique à multi-rouleaux fiable.Lorsque le système d’aspiration Smart est installé, toutes les commandes du système d’aspiration s’affichent automatiquement dans le logiciel.Les méthodes peuvent être automatisées pour mesurer les échantillons après leur aspiration.Les accessoires pour système d’aspiration Smart sont dotés de modes de renvoi de l’échantillon vers le récipient initial, de mise au rebut de l’échantillon ou d’analyse en continu.
  • Fonctionnement entièrement intégré au logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ sur tous les spectrophotomètres Evolution. Pris en charge par le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ sur Evolution 200. Les échantillons peuvent être aspirés, puis mesurés automatiquement et renvoyés ou pompés pour être mis au rebut.
  • Reconnaissance logicielle automatique, alignement intelligent et communication du numéro de série.
  • Capable de traiter des volumes d’échantillons compris entre 200 μl et 9,999 ml ainsi qu’un volume d’aspiration et un espace d’air entièrement personnalisables.
  • Routine d’étalonnage assistée par logiciel pour simplifier le processus de modification des méthodes et de remplacement des tubulures.
  • Les systèmes d’aspiration prennent en charge des cuves de longueur de trajet de 10 mm et des cuves de longueur de trajet plus courte dans le support de cuves standard en utilisant un espaceur approprié. Installez un support de cuve à grande longueur de trajet pour prendre en charge les cuves à circulation jusqu’à 100 mm de longueur de trajet.
  • Paquets de tubulures spécialisées disponibles pour :
    • l’utilisation de produits chimiques doux (tubulures en silicone)
    • la résistance aux acides (C-Flex)
    • la biocompatibilité (Chemdurance Bio)
    • la résistance aux produits chimiques (Viton)
  • Des paquets de connecteurs de rechange pour cuves à circulation sont disponibles à la fois pour les cuves Starna et Hellma.
Alertes de commande :Pour exploiter l’accessoire Smart Sipper dans un environnement réglementé ou de contrôle qualité, tirez parti de nos systèmes de qualification uniques et complets pour garantir la conformité de l’instrument et de l’accessoire comme ensemble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Détails de la configuration Veuillez contacter votre responsable de compte Thermo Fisher Scientific local pour obtenir de l’aide sur la configuration des systèmes d’échantillonneur automatique.
Type Échantillonneur automatique CETAC ASX-280 ; Système à 2 portoirs
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’aspiration intelligents Evolution