Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Evolution™ Smart
Code produit 10688508 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Concentrateur de sondes de température
Spectrophotomètres Evolution 200 avec logiciel INSIGHT
Spectrophotomètres Evolution 200 Series et Evolution 300
Type:
Concentrateur de sondes et sondes de température
Passeur linéaire 8 cuves intelligent thermostaté
Sonde de température
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type unitSize
10688508 Spectrophotomètres Evolution 200 Series et Evolution 300 Passeur linéaire 8 cuves intelligent thermostaté 1 pièce
10429438 Spectrophotomètres Evolution 200 avec logiciel INSIGHT Concentrateur de sondes et sondes de température -
12200789 Concentrateur de sondes de température Sonde de température 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10688508 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840219000
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ de la série 200 et Thermo Scientific™ Evolution™ 300. La thermostatisation, lorsqu’elle est nécessaire, s’effectue avec un débit d’eau provenant d’un bain-marie externe à recirculation et à température contrôlée.
Tirez le meilleur parti des capacités de votre spectrophotomètre :
  • Automatisation de la mesure jusqu’à 8 échantillons
  • Automatisation de la mesure des étalons pour les mesures d’AQ/CQ
  • Mesure des réactions cinétiques multicellulaires
Caractéristiques :
  • Plage de températures : -10 °C à 100 °C
  • Le mécanisme porte-cuve de précision peut accueillir en toute sécurité jusqu’à 8 cuves d’une longueur de trajet optique de 10 mm
  • Reconnaissance et alignement automatiques
  • Système de transport des cuves de précision permettant un fonctionnement silencieux et un positionnement précis
  • Connexions faciles pour le contrôle de la température des liquides de circulation
  • Le plateau de collecte et l’évacuation recueillent toute fuite d’échantillons
  • Contrôle total par logiciel avec le total grâce au logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ sur le spectrophotomètre Evolution 200 et avec logiciel Thermo Scientific™ VISIONpro™ sur le spectrophotomètre Evolution 300
Configurations :
  • Utilisation en position d’échantillonnage du spectrophotomètre Evolution 200/300 uniquement
Options :
  • Progiciel pour recirculateur pour le contrôle de la température
  • Sonde(s) de température appropriée(s) pour la surveillance des températures
REMARQUE : Les applications microcuve et semi-microcuve ne sont pas recommandées avec cet accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage La séquence d’étalonnage personnalisée dans le logiciel INSIGHT pour les spectrophotomètres Evolution 200 trouve le centre de chaque ouverture cellulaire et se souvient de la position, allant sur ce point précisément à chaque fois qu’il mesure la cellule.
Compatibilité Volume standard de longueur de trajet de 10 mm, cuves de longueur de trajet < 10 mm avec espaceur approprié
Détails de la configuration Position des échantillons uniquement
Type Passeur linéaire 8 cuves intelligent thermostaté
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Evolution 200 Series et Evolution 300