Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Evolution™ Smart
Code produit 12200789 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Concentrateur de sondes de température
Spectrophotomètres Evolution 200 avec logiciel INSIGHT
Spectrophotomètres Evolution 200 Series et Evolution 300
Type:
Concentrateur de sondes et sondes de température
Passeur linéaire 8 cuves intelligent thermostaté
Sonde de température
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type unitSize
12200789 Concentrateur de sondes de température Sonde de température 1 pièce
10688508 Spectrophotomètres Evolution 200 Series et Evolution 300 Passeur linéaire 8 cuves intelligent thermostaté 1 pièce
10429438 Spectrophotomètres Evolution 200 avec logiciel INSIGHT Concentrateur de sondes et sondes de température -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12200789 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840219500
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ de la série 200 et Thermo Scientific™ Evolution™ 300. La thermostatisation, lorsqu’elle est nécessaire, s’effectue avec un débit d’eau provenant d’un bain-marie externe à recirculation et à température contrôlée.
Tirez le meilleur parti des capacités de votre spectrophotomètre :
  • Automatisation de la mesure jusqu’à 8 échantillons
  • Automatisation de la mesure des étalons pour les mesures d’AQ/CQ
  • Mesure des réactions cinétiques multicellulaires
Caractéristiques :
  • Plage de températures : -10 °C à 100 °C
  • Le mécanisme porte-cuve de précision peut accueillir en toute sécurité jusqu’à 8 cuves d’une longueur de trajet optique de 10 mm
  • Reconnaissance et alignement automatiques
  • Système de transport des cuves de précision permettant un fonctionnement silencieux et un positionnement précis
  • Connexions faciles pour le contrôle de la température des liquides de circulation
  • Le plateau de collecte et l’évacuation recueillent toute fuite d’échantillons
  • Contrôle total par logiciel avec le total grâce au logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ sur le spectrophotomètre Evolution 200 et avec logiciel Thermo Scientific™ VISIONpro™ sur le spectrophotomètre Evolution 300
Configurations :
  • Utilisation en position d’échantillonnage du spectrophotomètre Evolution 200/300 uniquement
Options :
  • Progiciel pour recirculateur pour le contrôle de la température
  • Sonde(s) de température appropriée(s) pour la surveillance des températures
REMARQUE : Les applications microcuve et semi-microcuve ne sont pas recommandées avec cet accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Not compatible with:,
Smart accessory base temperature probe connector. Choose PN 10011401 for direct connection to a Smart accessory base., VISION software
Diamètre (impériale) 0.040 in.
Type Sonde de température
À utiliser avec (équipement) Concentrateur de sondes de température
Immersion Depth 2 mm
Comprend Single temperature probe equipped with stoppers for cuvettes with either a round opening for a stopper or a standard square opening for a lid
Longueur (impériale) 1.5 in.
Matériau Stainless steel
Type de thermocouple Type T