Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de réflectance spéculaire Evolution™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Mesurez à 8, 15, 20, 30, 45 et 60 degrés, ou à n’importe quel angle de 30 degrés à 80 degrés, avec les accessoires de réflectance spéculaire Thermo Scientific™ Evolution™.
Cette gamme d’accessoires est utile pour mesurer l’épaisseur et la réflectance des films déposés sous la forme de revêtements déposés sur des supports métalliques, en verre et en silicone. Elle comprend un miroir d’alignement qui peut également servir pour les mesures de ligne de base.
Montage horizontal pratique des échantillons
- Montage horizontal pratique des échantillons facilitant leur mise en place pour la mesure
- Choix d’ouvertures pour limiter la taille du point lumineux projeté sur la surface des échantillons et faciliter la reproductibilité des mesures
- Une fois aligné, il est aligné à vie : aucun pas d’alignement n’est nécessaire à chaque insertion de l’accessoire
Utilisez les accessoires de 15 à 60 degrés avec un polariseur ou un filtre
- Les petits accessoires à angle fixe peuvent être utilisés conjointement avec un polariseur, un dépolariseur ou un porte-filtre afin de modifier le faisceau lumineux avant ou après avoir atteint le miroir test
- Le porte-lame à échantillon solide pour Evolution 200/300 prend en charge plusieurs types de porte-lames, ce qui permet d’insérer les éléments optiques avant ou après l’accessoire de réflectance spéculaire à angle fixe
Utilisation pour les tests d’AQ/CQ
- Conception idéale pour les applications exigeant l’utilisation d’angles spécifiques pour les essais
- Testez la réflectance de chaque pièce rapidement et efficacement afin de garantir que les exigences de spécification de la production sont satisfaites
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Evolution One/One Plus and Evolution Pro Spectrophotometers |
| Comprend | 30° Specular Reflectance |
| Taille de l’échantillon | 4 x 7 mm |