Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de réflectance spéculaire Evolution™
Code produit 11823684 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
30° Specular Reflectance
45° Specular Reflectance
60° Specular Reflectance
Réflectance spéculaire 8°
Réflectance spéculaire à angle variable
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11823684 45° Specular Reflectance 1 pièce
11823664 30° Specular Reflectance 1 pièce
11841892 60° Specular Reflectance 1 pièce
11853644 Réflectance spéculaire à angle variable 1 pièce
11833664 Réflectance spéculaire 8° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11823684 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 222244800
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bénéficiez de performances et d’une précision élevées pour la mesure des surfaces brillantes ou en miroir à angles fixes grâce aux accessoires de réflectance spéculaire Thermo Scientific™ Evolution™.
Mesurez à 8, 15, 20, 30, 45 et 60 degrés, ou à n’importe quel angle de 30 degrés à 80 degrés, avec les accessoires de réflectance spéculaire Thermo Scientific™ Evolution™.
Cette gamme d’accessoires est utile pour mesurer l’épaisseur et la réflectance des films déposés sous la forme de revêtements déposés sur des supports métalliques, en verre et en silicone. Elle comprend un miroir d’alignement qui peut également servir pour les mesures de ligne de base.
Montage horizontal pratique des échantillons
  • Montage horizontal pratique des échantillons facilitant leur mise en place pour la mesure
  • Choix d’ouvertures pour limiter la taille du point lumineux projeté sur la surface des échantillons et faciliter la reproductibilité des mesures
  • Une fois aligné, il est aligné à vie : aucun pas d’alignement n’est nécessaire à chaque insertion de l’accessoire
Utilisez les accessoires de 15 à 60 degrés avec un polariseur ou un filtre
  • Les petits accessoires à angle fixe peuvent être utilisés conjointement avec un polariseur, un dépolariseur ou un porte-filtre afin de modifier le faisceau lumineux avant ou après avoir atteint le miroir test
  • Le porte-lame à échantillon solide pour Evolution 200/300 prend en charge plusieurs types de porte-lames, ce qui permet d’insérer les éléments optiques avant ou après l’accessoire de réflectance spéculaire à angle fixe
Utilisation pour les tests d’AQ/CQ
  • Conception idéale pour les applications exigeant l’utilisation d’angles spécifiques pour les essais
  • Testez la réflectance de chaque pièce rapidement et efficacement afin de garantir que les exigences de spécification de la production sont satisfaites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 8 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Evolution Pro Spectrophotometer
Comprend 45° Specular Reflectance