Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Evolution™ Pro UV-Vis
Code produit 17319263 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP — INTL
Ensemble de valeur de produits pharmaceutiques pour spectrophotomètre UV-Vis — INTL
Spectrophotomètre UV-Vis
Spectrophotomètre UV-Vis avec ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP avec lampe au mercure - INTL
Spectrophotomètre UV-Vis avec lampe au mercure
Spectrophotomètre UV-Vis avec ensemble de valeur de produits pharmaceutiques avec lampe au mercure - INTL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17319263 Spectrophotomètre UV-Vis 1 pièce
17309263 Spectrophotomètre UV-Vis avec lampe au mercure 1 pièce
17405613 Ensemble de valeur de produits pharmaceutiques pour spectrophotomètre UV-Vis — INTL 1 pièce
17485603 Spectrophotomètre UV-Vis avec ensemble de valeur de produits pharmaceutiques avec lampe au mercure - INTL 1 pièce
17415613 Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP — INTL 1 pièce
17495603 Spectrophotomètre UV-Vis avec ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP avec lampe au mercure - INTL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17319263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840340200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17380.00€
    16000.00€ / 1 pièces
    Économisez 1380.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis associent un matériel fiable et polyvalent au logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro facile à utiliser.Ensemble, ils répondront aux divers besoins dont votre organisation a besoin à partir d’un outil analytique.
Pour des applications de recherche courantes et complexes et avancées, notamment la conformité actuelle, la série de spectrophotomètres Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis réunit un matériel fiable et polyvalent, une large gamme d’accessoires, avec un logiciel Thermo Scientific Insight Pro facile à utiliser et facile à apprendre.
  • Passez facilement de l’échantillon au rapport final, grâce au logiciel intuitif INSIGHT Pro qui vous guide à chaque étape.
  • Obtenez les résultats dont vous avez besoin pour les applications d’analyse quantitative, de balayage et de cinétique grâce à des outils logiciels complets pour la collecte, le traitement et la création de rapports.
  • Personnalisez des méthodes même complexes en toute simplicité grâce à des modules d’application axés sur le flux de travail.
  • Assurez la sécurité des données grâce aux outils logiciels de sécurité INSIGHT Pro en option pour vous aider à atteindre la conformité à la norme 21 CFR Part 11 dans votre laboratoire pharmaceutique.
Améliorez votre productivité grâce à la flexibilité d’échantillonnage :
  • Accélérez votre analyse grâce aux accessoires Smart Thermo Scientific™ avec une conception à clipser pour plus de commodité et de cohérence.
  • Éliminez la configuration manuelle grâce à la reconnaissance automatique et à l’intégration logicielle des systèmes d’aspiration, des passeurs et des accessoires d’échantillonneur automatique.
  • Profitez de la séparation par faisceau large et du grand compartiment d’échantillons du spectrophotomètre Evolution Pro UV-Vis, qui offre ainsi une flexibilité pour les accessoires uniques et les applications avancées.
Environnements de contrôle de la qualité et de la réglementation :
si vous installez le spectrophotomètre Evolution Pro UV-Vis dans un environnement réglementé ou de contrôle de qualité, nous mettons à votre disposition une vaste sélection de produits et de services de mise en conformité qui réduiront le délai de mise en œuvre et garantiront les performances de votre système.
Les offres de valeur Evolution Pro Pharma incluent :
le spectromètre Evolution Pro
INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité 
le validateur pour la version papier de Insight Pro US Ltr ou INTL A4
le kit de filtre de qualification pour UV-Vis
Les offres de valeur des normes Evolution Pro USP/EP :
le spectromètre Evolution Pro
INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
le validateur pour la version papier Insight Pro US Ltr ou INTL A4
l’ensemble de normes USP et EP UV
l’ensemble de normes visibles USP et EP
Informations de commande des accessoires :
tous les accessoires sont vendus séparément.Parmi les autres accessoires proposés figurent des passeurs de cuves, des portes-cuves et portes-tubes à essai, des carrousels de calibrage, des systèmes d’aspiration, des sondes à fibres optiques ainsi que des accessoires pour l’échantillonnage de petits volumes, les mesures en réflexion et les mesures en StopFlow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ±0,001 A (200 à 800 nm), 2,0 nm SBW, lissé
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produits Evolution Pro
Bande passante spectrale 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm sélectionnables
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive < 0,0005 A&fraslh, 500 nm, 2,0 nm SBW, préchauffage de 2 heures
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Universitaires, produits chimiques, boissons et aliments, produits chimiques environnementaux, AQ/CQ industriel, science des matériaux, produits pharmaceutiques
Comprend Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer
Durée de vie de la lampe > 5 ans ou plus si vous n’utilisez pas de signal en direct
Bruit 0A : < 0,00018 A
1 A : < 0,00022 A
2A : < 0,00050 A
500 nm, 2,0 nm SBW, RMS
Conception optique Ebert modifié
Double faisceau avec positions d’échantillons et d’accessoires/cuves de référence
Tests de conformité à la pharmacopée Précision de la longueur d'onde : ±0,3 nm 190–900 nm
Répétabilité de la longueur d’onde : SD 10 mes. < 0,1 nm
Précision de l’absorbance : < ±0,010 A à 1 A, < ±0,010 A à 2 A
Répétabilité de l’absorbance : ±0,0025A à 1 Alumière
Lumière
Précision photométrique 1 A : ±0,004 A, 2 A : ±0,004 A, 3 A : ±0,006 A, mesurée à 440 nm à l’aide de filtres de densité neutre traçable selon les normes NIST
Affichage photométrique ± 6 A
Gamme photométrique > 4 A
Répétabilité photométrique 1 A : ± 0,0025 A
Modes de balayage des ordonnées Absorbance, pourcentage de transmission, pourcentage de réflectance, Kubelka-Munk,Log(1/R), Log(Abs), ABS x facteur, intensité, dérivée 1er-4ème
Vitesse de balayage Variable, jusqu’à 6 000 nm/min
Lumière parasite KCl, 198 nm : ≤ 0,4 %T
NaI, 220 nm : ≤ 0,032 %T
NaNO2, 340 nm : < 0,01 %T
Garantie Garantie de remplacement de la source de 3 ans
Précision en longueur d’onde ±0,20 nm (ligne d’émission de 546,07 nm Hg ) ; ±0,30 nm, 190 à 900 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm
Répétabilité en longueur d’onde Écart&moins ;type des 10 mesures < 0,05 nm
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)