Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Evolution™ Pro UV-Vis
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour des applications de recherche courantes et complexes et avancées, notamment la conformité actuelle, la série de spectrophotomètres Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis réunit un matériel fiable et polyvalent, une large gamme d’accessoires, avec un logiciel Thermo Scientific Insight Pro facile à utiliser et facile à apprendre.
- Passez facilement de l’échantillon au rapport final, grâce au logiciel intuitif INSIGHT Pro qui vous guide à chaque étape.
- Obtenez les résultats dont vous avez besoin pour les applications d’analyse quantitative, de balayage et de cinétique grâce à des outils logiciels complets pour la collecte, le traitement et la création de rapports.
- Personnalisez des méthodes même complexes en toute simplicité grâce à des modules d’application axés sur le flux de travail.
- Assurez la sécurité des données grâce aux outils logiciels de sécurité INSIGHT Pro en option pour vous aider à atteindre la conformité à la norme 21 CFR Part 11 dans votre laboratoire pharmaceutique.
Améliorez votre productivité grâce à la flexibilité d’échantillonnage :
- Accélérez votre analyse grâce aux accessoires Smart Thermo Scientific™ avec une conception à clipser pour plus de commodité et de cohérence.
- Éliminez la configuration manuelle grâce à la reconnaissance automatique et à l’intégration logicielle des systèmes d’aspiration, des passeurs et des accessoires d’échantillonneur automatique.
- Profitez de la séparation par faisceau large et du grand compartiment d’échantillons du spectrophotomètre Evolution Pro UV-Vis, qui offre ainsi une flexibilité pour les accessoires uniques et les applications avancées.
Environnements de contrôle de la qualité et de la réglementation :
si vous installez le spectrophotomètre Evolution Pro UV-Vis dans un environnement réglementé ou de contrôle de qualité, nous mettons à votre disposition une vaste sélection de produits et de services de mise en conformité qui réduiront le délai de mise en œuvre et garantiront les performances de votre système.
Les offres de valeur Evolution Pro Pharma incluent :
le spectromètre Evolution Pro
INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
le validateur pour la version papier de Insight Pro US Ltr ou INTL A4
le kit de filtre de qualification pour UV-Vis
Les offres de valeur des normes Evolution Pro USP/EP :
le spectromètre Evolution Pro
INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
le validateur pour la version papier Insight Pro US Ltr ou INTL A4
l’ensemble de normes USP et EP UV
l’ensemble de normes visibles USP et EP
Informations de commande des accessoires :
tous les accessoires sont vendus séparément.Parmi les autres accessoires proposés figurent des passeurs de cuves, des portes-cuves et portes-tubes à essai, des carrousels de calibrage, des systèmes d’aspiration, des sondes à fibres optiques ainsi que des accessoires pour l’échantillonnage de petits volumes, les mesures en réflexion et les mesures en StopFlow.
Spécification
Spécification
| Linéarité de la ligne de base | ±0,001 A (200 à 800 nm), 2,0 nm SBW, lissé |
| Type de détecteur | Photodiodes au silicium doubles |
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Gamme de produits | Evolution Pro |
| Bande passante spectrale | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm sélectionnables |
| Type | Spectrophotomètre UV-Vis |
| Wavelength Range | De 190 à 1100 nm |
| Dérive | < 0,0005 A&fraslh, 500 nm, 2,0 nm SBW, préchauffage de 2 heures |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Universitaires, produits chimiques, boissons et aliments, produits chimiques environnementaux, AQ/CQ industriel, science des matériaux, produits pharmaceutiques |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.