Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Evolution™ One/One Plus UV-Vis
GREENER_CHOICE
Code produit 17329263 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ensemble de normes USP/EP Evolution One US
Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP – INTL
Ensemble de sécurité Evolution One US
Ensemble de sécurité et de validateur - États-Unis
Ensemble de sécurité et de validateur, INTL
Spectrophotomètre UV-Vis
Bande passante spectrale:
1,0 nm
1 nm
Variable : 1,0 nm, 2,0 nm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Bande passante spectrale Conditionnement
17329263 Spectrophotomètre UV-Vis 1,0 nm 1 pièce
17339263 Spectrophotomètre UV-Vis Variable : 1,0 nm, 2,0 nm 1 pièce
17890016 Ensemble de sécurité Evolution One US 1 nm 1 pièce
17435603 Ensemble de sécurité et de validateur - États-Unis 1,0 nm 1 pièce
17847047 Ensemble de normes USP/EP Evolution One US 1 nm 1 pièce
17445603 Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP – INTL 1,0 nm 1 pièce
17465603 Ensemble de sécurité et de validateur, INTL Variable : 1,0 nm, 2,0 nm 1 pièce
17455603 Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP – INTL Variable : 1,0 nm, 2,0 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17329263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840341400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11875.00€
    10218.75€ / 1 pièces
    Économisez 1656.25€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis associent un matériel fiable et polyvalent au logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro facile à utiliser.Ensemble, ils répondront aux divers besoins dont votre organisation a besoin à partir d’un outil analytique.
Pour des applications de recherche courantes et complexes et avancées, notamment la conformité actuelle, la série de spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis réunit un matériel fiable et polyvalent, une large gamme d’accessoires, avec un logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro facile à utiliser et facile à apprendre.
Séminaire en ligne :Identification de l’agrégation protéique par spectroscopie UV-Vis
Cette gamme d’instruments offre de réelles innovations qui fournissent à l’utilisateur convivialité et performance, sans complexité supplémentaire d’aucune sorte pour toutes les applications de recherche et de routine.La combinaison d’un logiciel convivial, d’instruments novateurs et d’une vaste gamme d’accessoires constituent les spectrophotomètres Evolution One et One Plus UV-Vis à haute performance capables d’effectuer les analyses à votre façon tout en produisant les résultats escomptés.
EngineeringIngénierie optimisée, synonyme de performance ultime :
  • Géométrie à double faisceau avec des options de bande passante spectrale fixes de 1 nm ou variables
  • Technologie AFBG (Applications Focus Beam Géeometryétrie) permet les meilleures performances avec les microcuves, les échantillons solides et les sondes à fibre optique (Evolution One Plus uniquement)
  • Lampe flash au xénon nécessite aucun temps de préchauffage permettant des mesures instantanées.
  • Répondez aux besoins en matière d’échantillonnage et de mesure chimique, scientifique des matériaux ou biologique grâce à une vaste gamme d’accessoires
Logiciel Insight Pro—Facile à apprendre, facile à utiliser
  • Réduisez le temps de formation :L’interface utilisateur optimisée avec le logiciel d’invite définit un flux de travail clair étape par étape et est facile à enseigner et à apprendre
  • Évitez les erreurs d’échantillonnage et de mesure coûteuses :Créez des flux de travail dédiés pour des dosages complexes et transformez des flux de travail multi-étapes en une seule méthode simplifiée et facile à suivre adaptée à tous les niveaux d’utilisateur grâce à l’environnement utilisateur personnalisé (CUE)
  • Toujours à jour :Qu’il s’agisse des entrées utilisateur ou des exigences d’application, ou de nouvelles réglementations, le logiciel Insight Pro s’améliore en permanence grâce à des mises à niveau rapides afin de fournir des capacités et des gains d’efficacité plus importants pour les besoins de votre laboratoire
Des accessoires pour tous vos besoins d’échantillonnage :
  • Vaste choix d’accessoires pour optimiser les analyses : différentes options de régulation de la température, changeurs d’échantillons, systèmes d’aspiration des échantillons, des accessoires pour les échantillons solides
  • Choix entre un porte-cuve une cuve à effet Peltier et un passeur Smart de cuves 8 positions à effet Peltier pour contrôler la température entre 0°C et 100 °C
  • Intégration logicielle aisée pour contrôler totalement vos mesures.
Environnements de contrôle de la qualité et de la réglementation :
si vous installez les spectrophotomètres EvolutionOne/One Plus UV-Vis dans un environnement réglementé ou de contrôle de qualité, nous mettons à votre disposition une vaste sélection de produits et de services de mise en conformité qui réduiront le délai de mise en œuvre et garantiront les performances de votre système.
Les kits de sécurité et de validateur Evolution One/One Plus incluent :
  • Spectromètre volution One or One Plus UV-Vis
  • INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
  • Validateur pour la version papier A4 Insight Pro US Ltr ou INTL
  • Kit de filtres de qualification pour UV-Vis
Kits pharmaceutiques de normes USP/EP Evolution One/One Plus :
  • Spectromètre Evolution One ou One Plus
  • INSIGHT Pro avec logiciel de sécurité
  • Validateur pour la version papier A4 Insight Pro US Ltr ou INTL
  • Ensemble de normes UV USP et EP
  • Normes visibles USP et EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ±0,001 A, 200 à 800 nm, 1,0 nm SBW, lissé
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Dimensions (L x l x H) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 in)
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produits Evolution One
Bande passante spectrale 1,0 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive < 0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm SBW, préchauffage de 1 heures
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz sélectionné automatiquement, 150 W maximum
Comprend Evolution One Plus UV-Vis Spectrometer
Durée de vie de la lampe > 5 ans ou plus si vous n’utilisez pas de signal en direct
Bruit
0A : ≤ 0,00015 A
1A : ≤ 0,00025 A
2 A : ≤ 0,00050 A
260 nm, 1,0 nm SBW, RMS<
Conception optique Double faisceau avec positions d’échantillons et de cuves de référence ; monochromateur Czerny-Turner
Tests de conformité à la pharmacopée Précision photométrique (60 mg/l K2Cr2O7) : ±0,010 A
Lumière parasite : ≤ 1 %T à 198 nm : KCI ; ≤ 0,05 %AT à 220 nm : Nal, Kl
Précision de longueur d’onde : ±0,5 nm, lignes d’émission Hg de 541,9 et 546,1 nm, ±0,8 nm plage complète
Répétabilité de la longueur d’onde : ≤ 0,05 nm, balayage répétitif de la ligne d’émission Hg de 546,1 nm
Précision photométrique 1 A : ±0,004 A, 2 A : ±0,008 A, mesurée à 440 nm à l’aide de filtres de densité neutre traçable selon les normes NIST
Affichage photométrique -0,3 à 4,0 A
Gamme photométrique > 3,5 A
Répétabilité photométrique 1 A : ± 0,0002 A
Modes de balayage des ordonnées Absorbance, pourcentage de transmission, pourcentage de réflectance, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), facteur*Abs, intensité
Vitesse de balayage < 1 à 6 000 nm/min (Variable)
Garantie Instrument (2 ans), lampe (3 ans)
Puissance 150 W max.
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm (lignes de mercure de 541,9, et 546,1 nm), ±0,8 nm (plage complète 190 à 1 100 nm)
Intervalle de données de longueur d’onde 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Répétabilité en longueur d’onde ≤ 0,05 nm (ligne de mercure de 546,1 nm ; écart-type de 10 mesures)
Poids (impériale) 32 lb
Poids (métrique) 14,5 kg
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)