Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Evolution™ One/One Plus UV-Vis
Code produit 17890016 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ensemble de normes USP/EP Evolution One US
Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP – INTL
Ensemble de sécurité Evolution One US
Ensemble de sécurité et de validateur - États-Unis
Ensemble de sécurité et de validateur, INTL
Spectrophotomètre UV-Vis
Bande passante spectrale:
1,0 nm
1 nm
Variable : 1,0 nm, 2,0 nm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Bande passante spectrale Conditionnement
17890016 Ensemble de sécurité Evolution One US 1 nm 1 pièce
17329263 Spectrophotomètre UV-Vis 1,0 nm 1 pièce
17339263 Spectrophotomètre UV-Vis Variable : 1,0 nm, 2,0 nm 1 pièce
17435603 Ensemble de sécurité et de validateur - États-Unis 1,0 nm 1 pièce
17847047 Ensemble de normes USP/EP Evolution One US 1 nm 1 pièce
17445603 Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP – INTL 1,0 nm 1 pièce
17465603 Ensemble de sécurité et de validateur, INTL Variable : 1,0 nm, 2,0 nm 1 pièce
17455603 Ensemble de produits pharmaceutiques conforme aux normes USP/EP – INTL Variable : 1,0 nm, 2,0 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17890016 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840370100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15625.00€
    14793.19€ / 1 pièces
    Économisez 831.81€
    5% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis associent un matériel fiable et polyvalent au logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro facile à utiliser.Ensemble, ils répondront aux divers besoins dont votre organisation a besoin à partir d’un outil analytique.
Pour des applications de recherche courantes et complexes et avancées, notamment la conformité actuelle, la série de spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis réunit un matériel fiable et polyvalent, une large gamme d’accessoires, avec un logiciel Thermo Scientific™ Insight™ Pro facile à utiliser et facile à apprendre.
Séminaire en ligne :Identification de l’agrégation protéique par spectroscopie UV-Vis
For routine to research analysis, this instrument series offers real innovations that provide enhanced usability and performance - without added complexity. With straightforward software, cutting-edge instrumentation and a wide selection of accessories, the Evolution One and One Plus UV-Vis Spectrophometers work with you to perform experiments the way you want - for the results you need.
Optimized Engineering Delivers Ultimate Performance:
  • Double-beam geometry with fixed 1nm or variable spectral bandwidth options
  • Application Focused Beam Geometry (AFBG) technology enables the best performance from microcells, solid samples, and fiber optic probes (Evolution One Plus Only)
  • Xenon flash lamp requires no warm-up time allowing instant measurements
  • Meet chemical, materials science, or biological sampling and measurement needs with a broad range of accessories
Insight Pro Software—Easy-to-learn, easy-to-use
  • Reduce training time: Optimized user interface with prompting software defines clear step-by-step workflow and is easy to teach and learn
  • Prevent costly sampling and measurement errors: Create dedicated workflows for complex assay and transform multi-step workflows into one simplified, easy-to-follow method suitable for any level of user with Customized User Environment (CUE)
  • Always current: Whether it is user inputs or application requirements, or new regulations, Insight Pro Software is continuously improving with quick upgrades to deliver greater capabilities and efficiencies for your lab’s needs
Accessories for all your Sampling Needs:
  • Wide accessory selection with various temperature control options, sample changers, sippers and solid sampling devices complete your analysis
  • Choice of Peltier Single Cell Holder or a Smart 8-Cell Peltier system for temperature control and sample monitoring from 0° to 100 °C
  • Easy software integration gives you complete control of your measurements
Regulatory/Quality Control Environments:
To use the EvolutionOne/One Plus UV-Vis Spectrophotometers in a regulated or quality control environment, we offer a wide selection of compliance products and services to reduce implementation time and assure system performance.
Evolution One/One Plus Security and Validator Bundles include:
  • Evolution One or One Plus UV-Vis Spectrometer
  • INSIGHT Pro with Security Software
  • Validator for Insight Pro US Ltr or INTL A4 Paper Version
  • Qualification Filter Kit for UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma Bundles include:
  • Evolution One or One Plus Spectrometer
  • INSIGHT Pro with Security Software
  • Validator for Insight Pro US Ltr or INTL A4 Paper Version
  • USP and EP UV Standards Set
  • USP and EP Visible Standards Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Evolution One
Bande passante spectrale 1 nm
Type Ensemble de sécurité Evolution One US
Comprend Evolution One UV-Vis Spectrometer, INSIGHT Pro with Security Software, Paper Version, -Qualification Filter Kit for UV-Vis