Learn More
Safety First Aid Trousse de premiers secours Evolution Workplace, conforme aux normes britanniques, petite
Description
- Pourquoi choisir ce kit ?
- Tous les employeurs britanniques ont l’obligation, en vertu du règlement sur la santé et la sécurité (premiers secours), de fournir une fourniture adéquate de premiers secours.
- Ce petit kit Evolution répond aux exigences légales minimales pour les environnements à faible risque et le nombre de personnel réduit, offrant la tranquillité d’esprit que votre lieu de travail est conforme à la législation et aux meilleures pratiques.
- Avantages clés Caractéristiques
- Contenus complets, prêts à utiliser – incluent bandages, pansements, lingettes, pansements, ciseaux, ruban adhésif et plus encore. Pas besoin de chercher des articles individuels.
- Étui robuste et organisé - boîte en plastique moulée par injection avec une croix blanche et une épaule de premiers secours pour une identification facile en cas d’urgence.
- Conception économe en espace - mesure 30 x 25 x 12 cm, facilement rangée sur une étagère, dans un placard ou dans un petit placard de bureau.
- Option murale - utilisez le support optionnel pour un accès visible et facile.
- Polyvalent pour de nombreux environnements – idéal pour les bureaux, boutiques, salons, zones de réception, camionnettes de service et zones industrielles légères.
- Maintient la conformité - la certification BS 8599-1 soutient les audits, les inspections et démontre un engagement envers la sécurité au travail.
- Facile à réapprovisionner - des packs de recharge et des composants individuels sont disponibles pour garder le kit à jour.
- Que signifie la conformité à la norme BS 8599-1
- Un kit conforme à la norme BS 8599-1 répond aux normes nationales reconnues pour les premiers secours en milieu de travail.
- Le contenu et la taille sont basés sur des évaluations des risques, en tenant compte du nombre d’employés et des dangers au travail.
- Recommandés pour :
- 1 à 25 employés dans des milieux à faible risque
- 1 à 5 employés dans des milieux à risque élevé
- Conseils pour l’entretien
- Contrôles réguliers : inspectez chaque mois pour vérifier les dates d’expiration, les articles d’occasion et le stockage approprié.
- Utilisez des recharges originales : maintenez l’intégrité du kit et la standardisation avec des sachets de recharge assortis.
- Intégration de la formation : familiariser le personnel avec le kit lors des séances de formation aux premiers secours.
- Placement stratégique : position dans des zones visibles et accessibles (par exemple, entrée, couloir, cuisine).
- Audits de dossiers : tenir un registre des vérifications, réapprovisionnements et utilisations pour des raisons de conformité.
- La trousse de premiers secours Evolution British Standard Conform Standards en boîtier vert (petite) contient :
- 1 feuillet de guidage de premiers secours
- 2 pansements HypaCover de premiers secours, 12 x 12 cm
- 2 pansements HypaCover de premiers secours, 18 x 18 cm
- 2 x bandages triangulaires HypaBand
- 2 x pansements HypaCover pour les yeux
- 40 x plâtres HypaPlast Washproof
- 20 lingettes HypaClean stériles
- 1 x ruban microporeux HypaPlast, 2,5 cm x 5 m
- 6 x gants HypaTouch en nitrile (paire)
- 2 x pansements HypaCover pour les doigts
- 1 x Coquam Facial HypaGuard
- 1 x couverture en aluminium HypaGuard
- 1 pansement anti-brûlure, 10 x 10 cm
- 1 x Coupe-vêtements
- 1 x bandage conformant Hypaband, 7,5 cm
- Caractéristiques
- Dimensions : 30 x 25 x 12 cm
- Matériau du boîtier : plastique moulé par injection (robuste et léger)
- Conformité : BS 8599-1 pour les petits lieux de travail
- Montage mural optionnel : support vendu séparément
- Idéal pour
- Petits bureaux de taille moyenne
- Magasins, salons, cafés et lieux orientés clients
- Véhicules de service, fourgonnettes ou employés hors site
- Lieux de travail à faible risque (administration, salles de réunion, ateliers légers)
- Agents de la sécurité sanitaire
- Start-ups, lieux isolés ou salles de pause
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de premiers secours |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Stérilité | Stérile |