Learn More
EVOS™ EVOS™ 100X Oil Objective, achromat, coverslip-corrected
Description
- Objectif avec correction pour lamelles, optimisé pour l’imagerie à travers des lamelles n° 1,5
- Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
- Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
Spécification
Spécification
| Type | Lentille de focalisation |
| Gamme de produits | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL |
| Comprend | Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration |
| Distance de mise au point | 0,17 mm |
| Type de lentille | Achromatique |
| Grossissement | 100X |
| Ouverture numérique | 1,25 |
| Quantité | 1 de chaque |