Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, coverslip-corrected
Code produit 11937315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11937315 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11937315 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4699
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-11-2026
Pour la fluorescence et les applications à lumière transmise exigeantes
  • Peut être utilisé pour visualiser des images avec un autre grossissement
  • Objectif avec correction pour lamelles, optimisé pour l’imagerie à travers des lamelles n° 1,5
  • Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
  • Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lentille de focalisation
Gamme de produits EVOS
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL
Comprend Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration
Distance de mise au point 0,72 mm
Type de lentille Fluorite Plan
Grossissement 40X
Ouverture numérique 0,75
Quantité 1 de chaque