Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Calibration Slide
Code produit 17236573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17236573 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17236573 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4720
Expédition estimée: 11-12-2026
La lame d’étalonnage EVOS permet d’étalonner trois paramètres du système : le champ de vision, la parfocalité et la parcentration.
La lame d’étalonnage EVOS permet d’étalonner trois paramètres du système d’imagerie EVOS : le champ de vision, la parfocalité et la parcentration. L’étalonnage de la parfocalité garantit que l’échantillon reste au centre de la mise au point lorsque l’objectif est modifié et l’étalonnage de la parcentration garantit qu’un objet placé au centre du champ de vision y reste, quel que soit l’objectif utilisé.
La lame d’étalonnage vous offre les avantages suivants :
• Étalonnage facile et précis de votre microscope
• Cinq carrés X-Y divisés par grilles de : 1,00, 0,200, 0,100, 0,050 et 0,025 mm
• Sept cercles d’étalonnage différents : 4,000, 2,000, 1,000, 0,400, 0,200, 0,100 et 0,050 mm
• Verre de précision de qualité optique
• Boîte de rangement de protection
 La procédure d’étalonnage comporte deux étapes distinctes. Tout d’abord, le réticule d’étalonnage affiché à l’écran correspond aux réticules de la lame étalon. Ensuite, les diamètres des cercles de référence sur la lame étalon sont mesurés. Chaque étape est effectuée à l’aide de l’appareil photo monochrome et de l’appareil photo couleur. Le temps total nécessaire pour étalonner un objectif est d’environ 5 minutes. Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel du système. Notez que les objectifs installés en usine fournis avec le système d’imagerie EVOS ont été préétalonnés. Il n’est pas nécessaire de les étalonner à nouveau à moins qu’ils ne soient retirés puis réinstallés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame d’étalonnage automatique FL
Gamme de produits EVOS
Dimensions (L x l) 79 x 66 mm
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie automatique EVOS™ FL, système d’imagerie automatique 2 EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000
Quantité 1 de chaque