Learn More
Invitrogen™ Système de fluorescence numérique inversé automatique EVOS™ FL
Le système de fluorescence entièrement automatisé permet de bénéficier des avantages de l’automatisation avec la forme et les fonctionnalités d’EVOS
Marque:  Invitrogen™ AMAFD1000
Code produit. 15120767
  • 77800.00€ / 1 pièces
Expédition estimée: 04-11-2026
Description
Le système d’imagerie par fluorescence numérique EVOS FL est entièrement automatisé et offre des performances élevées. Le système est fourni avec un microscope automatique (contenant deux caméras), un ordinateur et un moniteur à écran tactile. Le logiciel intégré permet aux utilisateurs de capturer des images de fluorescence multicanaux, de réaliser des expériences à intervalles et d’effectuer des balayages complets de récipients.
  • Optique : Objectifs RMS rectifiables à l’infini avec distance parfocale de 45 mm
  • Caméras : Double (caméra couleur et monochrome)
  • Éclairage : LED (50,000 heures de durée de vie) ; intensité réglable ; démarrage / arrêt instantanés ; sans entretien
  • Méthodes de contraste : Fluorescence & lumière transmise (à fond clair ou contraste de phase)
  • Tourelle porte-objectifs : 5 positions
  • Distance de travail du condenseur : 60 mm
  • Automatique : Balayage X–Y automatique
  • Affichage LCD : Moniteur couleur à écran tactile de 22 po
  • Dimensions : 18.6 × 13.5 × 12.7 po (47.2 × 34.3 × 32.3 cm) (P × l × H)
  • Poids : 20 kg (44.1 lb)
Disponible : Incubateur sur plateforme (n° de catalogue 12-563-550) offrant une surveillance à long terme des cultures cellulaires et permettant une imagerie à intervalles haute résolution La chambre de culture permet un contrôle précis de la température, de l’humidité et de trois gaz pour une capture à intervalles d’images de cellules vivantes sous conditions physiologiques et non physiologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
48,26 cm
Double caméra couleur et monochrome
100/240 V
5 Position Turret
100 / 240 V, 50 / 60 Hz
50/60 Hz
Double caméra couleur et monochrome
Tourelle à 5 positions
Tourelle à 5 positions
Logiciel intégré
13 in
14 in
32 cm
Balayage X / Y encodé motorisé avec résolution sub-micronique
34 cm
20 kg
Moniteur tactile multipoints de 22 po, PC externe avec 16 Go de RAM, kit d’accessoires automatisés FL, 3 cordons d’alimentation US, glissière de condenseur, glissière de condenseur de diffusion, support de récipient de bloc, lames, support / adaptateur de récipient, plaques multipuits, écran de protection contre la lumière, housse de protection, câble USB A à B (6 pi) / câble DVI (6 pi), clé USB, outil d’extraction de cartouche, souris USB optique avec cordon, porte d’accès au cube lumineux
LED
LCD
Parfocale
LCD
19 in
44.1 lb