Learn More
Invitrogen™ Microscope inversé à fluorescence numérique EVOS™ FL
Station de travail tout-en-un entièrement intégrée
Marque:  Invitrogen™ AMF4300
Code produit. 17184759
  • 30450.00€ / 1 pièces
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Description
L’EVOS fl est un microscope à fluorescence haute performance tout-en-un conçu pour l’efficacité et la facilité d’utilisation. L’ordinateur embarqué et le logiciel d’imagerie intégré permettent aux utilisateurs de capturer, de gérer et d’enregistrer des données / images fluorescentes multicanales directement à partir du microscope.
Caméra : monochrome haute sensibilité, 1360 × 1024 pixels, 6.45 μm/pixel ; (Sony™ ICX285AL CCD)
Logiciel : le logiciel d’imagerie comprend des outils tels que la projection accélérée par vue, la numération cellulaire manuelle et l’analyse de la transfection.
Images capturées : monochromes 16 bits TIFF ou PNG (plage dynamique de 12 bits) ; En couleurs 24 bits TIFF, PNG, JPG ou BMP.
  • Écran LCD : en couleurs 15 po, 1024 × 768 pixels ; inclinaison réglable
  • Caméra : monochrome haute sensibilité, 1360 × 1024 pixels, 6.45 μm/pixel ; (Sony™ ICX285AL CCD)
  • Acquisition d’images : Ordinateur embarqué, processeur Intel™ Atom 1.8 GHz, logiciel d’imagerie intégré via la commande de souris
  • Logiciel : le logiciel d’imagerie comprend des outils tels que la projection accélérée par vue, la numération cellulaire manuelle et l’analyse de la transfection.
  • Images capturées : monochromes 16 bits TIFF ou PNG (plage dynamique de 12 bits) ; En couleurs 24 bits TIFF, PNG, JPG ou BMP
  • Ports de sortie : trois ports USB 2.0 et un port DVI
  • Appui-bras : pour les procédures délicates d’isolement des cellules (en option)
Le kit d’appui-bras en option doit être commandé séparément.
Informations sur la commande
Des cubes lumineux fluorescents sont disponibles mais doivent être commandés séparément (réf. du fabricant : AMEP-4650 à AMEP-4666)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
47 cm
Monochrome haute sensibilité, 1360 × 1024 pixels, 6.45 μm/pixel
35.5 cm
15.3 kg
Ordinateur embarqué, logiciel d’imagerie intégré, Patin mécanique
No Light Cubes
Monochrome haute sensibilité, 1360 × 1024 pixels, 6.45 μm/pixel
No Objectives
Tourelle à 3 positions
Ordinateur embarqué, processeur Intel™ Atom 1.8 GHz, logiciel d’imagerie intégré via la commande de souris
18.5 in
33.7 lb
32.4 cm
100/240 V
Imagerie en temps réel
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
No light cubes
LCD
Infinity
Numérique
EVOS
22.75 in
14 in