Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Description
Objectifs filetés RMS avec distance parfocale de 45 mm
Spécification
Spécification
| Type | Lentille de focalisation |
| Gamme de produits | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL |
| Comprend | Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration |
| Type de lentille | Achromatique Plan |
| Grossissement | 4X |
| Ouverture numérique | 0,13 |
| Quantité | 1 de chaque |