Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy5 2.0
Code produit 16844573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16844573 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16844573 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4956
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Les cubes lumineux à LED EVOS de deuxième génération offrent une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle.
Une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables. Tout comme pour le modèle original, ils associent une optique à condensation et des filtres à revêtement rigide pour former un moteur lumineux remarquable qui offre une excitation des fluorophores contrôlée numériquement. Ces cubes lumineux à LED sont rétrocompatibles avec les anciens systèmes EVOS et Countess et peuvent être utilisés avec les cubes lumineux de première génération. Comme les cubes lumineux d’origine, ces cubes à LED sont modifiables par l’utilisateur et reconnus automatiquement par l’instrument. Le cube lumineux EVOS, Cy5 2.0, est idéal pour une utilisation avec les fluorophores Alexa Fluor 647, Cy5, Draq 5, NucRed Live 647, SYTO 60 et d’autres fluorophores avec des maxima d’excitation et d’émission proches des 635 et 692 nm.
Le cube léger EVOS, Cy5 2.0, offre les avantages importants suivants :
  • Éclairage uniforme sur l’ensemble du champ de vision pour une excellente qualité de l’image
  • Compatibilité spectrale optimisée pour maximiser la détection des signaux réels, tout en minimisant la saturation pour la meilleure qualité de données possible
  • Court trajet lumineux permettant une meilleure détection des signaux fluorescents
  • Intensité d’éclairage stable pendant 50 000 h contribue à la reproductibilité expérimentale
Moteurs lumineux efficaces
Le modèle de cube lumineux deuxième génération améliore considérablement sur le modèle original. Une ouverture plus grande augmente l’uniformité de l’éclairage, ce qui assure une qualité et une homogénéité des images assemblées. En outre, les nouvelles combinaisons d’ampoules LED et de filtres optimisent le rapport signal / bruit de fond, un facteur critique pour les échantillons sombres, améliorant ainsi la qualité des données indépendamment de la puissance du signal pour les systèmes EVOS et Countess. En plaçant le cube lumineux à LED le plus près possible de la tourelle porte-objectifs, le nombre d’éléments optiques dans le trajet lumineux est réduit au minimum. L’éclairage à haute intensité sur un court trajet lumineux augmente l’efficacité de l’excitation des fluorophores, ce qui permet une meilleure détection des signaux fluorescents faibles.
Ensembles de filtres à revêtement rigide pour une efficacité de transmission plus élevée
Les filtres à revêtement rigides sont plus coûteux mais présentent des bords plus nets et une efficacité de transmission nettement plus élevée, ce qui entraîne généralement une transmission de lumière plus élevée de >25 % par rapport aux filtres à revêtement souples. Les ampoules à LED et les filtres optimisés pour maximiser le signal émis par les fluorophores cibles, tout en minimisant celui d’autres colorants (infiltration), vous aideront à obtenir une fluorescence plus brillante, une efficacité de transmission plus élevée et une capacité à détecter des signaux de fluorescence faibles, avec de meilleurs rapports signal / bruit. Ces facteurs permettent d’augmenter la qualités des images et celles des données.
Intensité lumineuse continue
Les lampes à arc à mercure peuvent perdre 50 % de leur intensité au cours des 100 premières heures d’utilisation—De plus, les images acquises au cours de différentes sessions ne peuvent pas être comparées de façon quantitative sans étalonnages complexes en cas d’éclairage au mercure. Les cubes EVOS conservent une intensité de cube lumineux continue qui permet un éclairage constant d’un jour à l’autre et d’une expérience à une autre, ce qui vous aide à comparer directement les résultats quantitatifs des images acquises sur plusieurs jours. Chaque cube lumineux contient un ensemble de composants optiques parfaitement adaptés pour optimiser la position, l’homogénéité et l’intensité du faisceau lumineux. Ces sources lumineuses à contrôle numérique facilitent le réglage de l’intensité lumineuse, du temps d’exposition et du gain de la caméra, ce qui peut réduire la phototoxicité et la photoblanchiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cube lumineux à LED
Gamme de produits EVOS
À utiliser avec (équipement) Compteur de cellules automatisé Countess™ III FL, système d’imagerie EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000
Comprend Optique à condensation, filtres à revêtement rigide
Longueur d’ondes Ex. : 635/18 Ém. : 692/40
Quantité 1 de chaque