Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy7 2.0
Code produit 17468092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17468092 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17468092 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4967
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Le cube lumineux à LED EVOS de deuxième génération offre une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle.Dans le même temps, une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables.
  • Le cube lumineux à LED EVOS offre une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle.
  • Une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables
  • Association d’une optique à condensation et de filtres à revêtement rigide pour former un moteur lumineux remarquable qui offre une excitation des fluorophores contrôlée numériquement
  • Ces cubes lumineux à LED sont rétrocompatibles avec les anciens systèmes EVOS et Countess et peuvent être utilisés avec les cubes lumineux de première génération.
  • Comme les cubes lumineux d’origine, ces cubes à LED sont modifiables par l’utilisateur et reconnus automatiquement par l’instrument.
  • Idéal pour une utilisation avec Cy7 et Fluor Alexa 750 et d’autres fluorophores dont les maxima d’excitation et d’émission sont proches de 716 et 794 nm
  • L’intensité d’éclairage stable pendant 50 000 h contribue à la reproductibilité expérimentale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cube lumineux à LED
Gamme de produits EVOS
Excitation / émission Ex. : 716/40 Ém. : 794/32
À utiliser avec (équipement) Compteur de cellules automatisé Countess™ III FL, système d’imagerie EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000
Comprend Optique à condensation, filtres à revêtement rigide
Quantité 1 de chaque