Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, YFP 2.0
Code produit 17334493
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17334493 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17334493 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4954
Les cubes lumineux à LED EVOS offrent une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle.En même temps, une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables.
  • Les cubes lumineux à LED EVOS de deuxième génération offrent une uniformité d’éclairage supérieure sur tout le champ de vision, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image assemblée exceptionnelle
  • En même temps, une fidélité spectrale optimisée entre les canaux améliore considérablement la qualité des données en minimisant les infiltrations indésirables
  • Tout comme pour le modèle original, ils associent une optique à condensation et des filtres à revêtement rigide pour former un moteur lumineux qui offre une excitation des fluorophores contrôlée numériquement.
  • Ces cubes lumineux à LED sont rétrocompatibles avec les anciens systèmes EVOS et Countess et peuvent être utilisés avec les cubes lumineux de première génération.
  • Comme les cubes lumineux d’origine, ces cubes à LED sont modifiables par l’utilisateur et reconnus automatiquement par l’instrument.
  • Le cube lumineux EVOS, YFP 2.0, est idéal pour une utilisation avec l’EYFP, Venus, l’acridine orange et d’autres fluorophores avec des maxima d’excitation et d’émission près de 500 et 542 nm
  • Les ampoules LED des systèmes EVOS ont une durée de vie de >50 000 heures, contre 300 heures pour une ampoule au mercure typique et 1 500 heures pour une ampoule aux halogénures métalliques.
La lumière LED EVOS vous permet de bénéficier de ces avantages importants :
  • Éclairage uniforme sur l’ensemble du champ de vision pour une excellente qualité de l’image
  • Compatibilité spectrale optimisée pour maximiser la détection des signaux réels, tout en minimisant l’infiltration pour la meilleure qualité de données possible
  • Trajet lumineux court permettant une meilleure détection des signaux fluorescents
  • Intensité d’éclairage stable pendant 50 000 h contribue à la reproductibilité expérimentale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cube lumineux à LED
Gamme de produits EVOS
Excitation / émission Ex. : 500/24 Ém. : 542/27
À utiliser avec (équipement) Compteur de cellules automatisé Countess™ III FL, système d’imagerie EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000
Comprend Optique à condensation, filtres à revêtement rigide
Quantité 1 de chaque