Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M5000 Imaging System
Code produit 15945171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 système
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15945171 1 système 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15945171 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMF5000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Système d’imagerie EVOS™ M5000, coffret d’accessoires EVOS™ M5000, boîte de composants complémentaires EVOS™ M5000
Le système d’imagerie cellulaire Invitrogen™ EVOS™ M5000 permet d’avoir une microscopie simple et automatisée à portée de main. La formule tout-en-un comprend une imagerie de fluorescence à haute résolution, un éclairage couleur unique, une suite complète de filtres fluorescents et un logiciel intuitif.
Le système d’imagerie EVOS M5000 vous offre des avantages importants :
  • Installation facile—sans maintenance, assemblage, alignement ou étalonnage
  • Applications à couleur, lumière transmise et fluorescence quatre couleurs définies par l’utilisateur
  • Mise au point, capacité de pile Z, imagerie à intervalles et capture multicanal en un seul clic
  • Logiciel embarqué pour l’acquisition, l’analyse et le comptage automatisé des cellules
Système d’imagerie entièrement intégré
Le microscope EVOS M5000 associe des composants de précision à une fonctionnalité de conception moderne et unique qui permet une fluorescence et une imagerie couleur de qualité supérieure partout, avec une flexibilité sans précédent. Il s’agit d’un système d’imagerie entièrement intégré qui associe des optiques de précision, un moniteur LCD de 18,5 po articulé haute résolution et un appareil photo CMOS monochrome 3,2 MP hautement sensible (2048 x 1536) avec une résolution de 3,45 µm pixels. La caméra monochrome offre la meilleure sensibilité pour la détection de signaux de fluorescence faibles et permet une analyse quantitative. En même temps, le condenseur comprend un nouveau schéma d’éclairage RVB à LED qui permet une acquisition d’images couleur de haute qualité à faible bruit à l’aide du même capteur monochrome, permettant ainsi le rendu de la véritable couleur dans la lumière transmise, ce qui est bénéfique lors de l’imagerie d’échantillons de tissus colorés tels que les sections de tissus colorés H&E.
Polyvalent et hautement configurable
Grâce à une tourelle porte-objectifs à cinq positions et à la possibilité d’acquérir des images dans quatre canaux de fluorescence, le contraste de phase de lumière transmise et la couleur, le système optique peut être facilement configuré pour répondre à vos besoins. Choisissez parmi notre large gamme d’objectifs de haute qualité supérieure à longue distance opérationnelle et à correction pour lamelle, pour une utilisation avec des récipients en plastique ou des lames en verre. Disponibles avec un grossissement de 1,25X à 100X avec correction achromatique, de fluorite ou apochromatique, ainsi que plus de vingt cubes de lumière à LED, les options d’imagerie d’échantillons sont illimitées. Les supports de récipients interchangeables peuvent accueillir la plupart des types et tailles de récipients, y compris les lames, les plaques multipuits, les flacons de culture et les boîtes de Petri, et permettent un contrôle précis et l’alignement des échantillons par la platine automatisée.
Facile à utiliser et fiable
Le système d’imagerie EVOS M5000 est puissant, tout en ayant la simplicité du prêt à l’emploi. Il ne nécessite aucune période de préchauffage ou de refroidissement, ce qui vous permet de capturer des images en quelques minutes. Les voyants LED sans mercure et respectueux de l’environnement ont une durée de 50 000 heures et offrent une stabilité et une durabilité exceptionnelles : vous pouvez mettre l’appareil en marche et l’éteindre chaque fois que vous avez besoin d’acquérir l’image d’un échantillon. La longue durée de vie et la faible consommation d’énergie se traduisent par des coûts d’exploitation nettement inférieurs à ceux des instruments à sources lumineuses classiques. Conçu par des biologistes pour les biologistes, avec une interface moderne à icônes, le microscope EVOS M5000 est remarquablement facile à utiliser.
Compliance
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Garantie
Une garantie d’un an (garantie standard) est incluse avec l’achat de votre instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Systèmes d’imagerie
Gamme de produits EVOS
Caméra 3,2 mégapixels, monochrome, CMOS
À utiliser avec (application) Imagerie
À utiliser avec (équipement) EVOS™
Couleur Coloris assortis
Modèle EVOS M5000
Source lumineuse LED
Grossissement 1,25X à 100X
Objectifs Tourelle 5 positions
Résolution 1920 x 1080 pixels
Affichage LCD 18,5 po articulé
Dimensions 18 po (l) x 23 po (H) x 18 po (P)
Poids (impériale) 36 lb
Contenu et stockage Système d’imagerie EVOS M5000
• Moniteur couleur LCD articulé de 18,5 pouces, résolution de 1 920 x 1 080 pixels
• PC intégré avec 4 Go de mémoire vive
• Bloc de retenue d’expédition EPI Axis
• Outil d’accès au cube
• Espace pour cube lumineux
• Broche à libération rapide de platine
• Pare-lumière du condensateur EVOS
Kit d’accessoires EVOS M5000
• Clé USB WiFi
• Clavier sans fil USB
• Support de récipient pour lames (AMEPVH001)
• Support de récipient universel (AMEPVH009)
• Lame étalon EVOS (AMEP4720)
• Alimentation universelle, 12 V, 5 A
• Cordon d’alimentation de type B (Amérique du Nord)
• Protection anti-UV
• Pare-lumière EVOS
• Curseur de condensateur à bloc (AMEP4688)
• Curseur de condensateur pour objectifs 4X (AMEP4738)
• Curseur de condensateur de diffusion pour applications à fond clair (AMEPDFS1)
• Housse de protection EVOS
• Boîtier d’objectif avec compartiments réglables
• Entraînement hexagonal de 2 mm
Ensemble de composants complémentaires EVOS M5000
• Guide de démarrage rapide EVOS M5000
• Brochure sur le module de démarrage intelligent EVOS M5000
• Clé USB 3.0 de 16 Go avec documentation sur les accessoires et manuel
• Tapis de souris
• Carte de support technique
* Notez qu’un cordon d’alimentation spécifique au pays doit être commandé séparément dans les régions qui n’utilisent pas la prise d’alimentation de type B (Amérique du Nord) :
Cordon d’alimentation AMEP4646 EVOS de type C (Europe)
Cordon d’alimentation AMEP4708 EVOS de type D (Inde/Afrique du Sud)
Cordon d’alimentation AMEP4645 EVOS de type G (royaume-Uni)
Cordon d’alimentation AMEP4649 EVOS de type H (Israël)
Cordon d’alimentation AMEP4647 EVOS de type I (Australie)
Cordon d’alimentation AMEP4782 de type I (Chine, certifié CCC)
Cordon d’alimentation AMEP4786 de type J (Suisse)
Cordon d’alimentation AMEP4648 EVOS de type L (Italie)
Quantité 1 système