Learn More
Invitrogen™ Progiciel d’analyse à haute densité du système d’analyse EVOS™ M7000 avec 3D
Code produit 17816521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 paquet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17816521 1 paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17816521 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMF7000HCA3D
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système d’imagerie EVOS M7000, progiciel d’analyse à haute densité avec 3D, associe le système d’imagerie entièrement automatisé, inversé à fluorescence multicanaux et lumière transmise au logiciel d’analyse d’images Celleste 6.0, une suite d’analyse d’images complète avec des protocoles optimisés pour fournir les données les plus pertinentes pour une gamme de tests les plus utilisés sur des cellules vivantes et fixes.
Le système d’imagerie EVOS M7000, progiciel d’analyse à haute densité avec 3D, associe le système d’imagerie entièrement automatisé, inversé à fluorescence multicanaux et lumière transmise au logiciel d’analyse d’images Celleste 6.0, une suite d’analyse d’images complète avec des protocoles optimisés pour fournir les données les plus pertinentes pour une gamme de tests les plus utilisés sur des cellules vivantes et fixes. Le système EVOS M7000 a été développé pour répondre aux attentes d’aujourd’hui en matière de qualité et de publication d’images et de données en quelques clics à l’aide de ses outils d’acquisition puissants et à gain de temps, avec des algorithmes d’autofocus améliorés et des routines automatisées pour les dosages de microplaques, l’imagerie de cellules vivantes à intervalles, le balayage de surface à intervalles et les empilements Z en mode de lecture.
Le logiciel Celleste 6.0 vous permet de personnaliser l’analyse d’images en fonction de vos besoins spécifiques ou de profiter de modèles d’analyse préconfigurés conçus de manière optimale pour segmenter et classer les images à partir d’une gamme de tests sur cellules courants. La combinaison du logiciel Celleste 6.0 et du microscope EVOS vous permet de passer facilement de la microscopie traditionnelle à des analyses à haute densité.
Le progiciel d’analyse à haute densité offre :
• Microscope hautement configurable : avec une tourelle d’objectifs à cinq positions et la possibilité d’acquérir simultanément des images dans quatre canaux de fluorescence, plus la lumière transmise avec un grossissement de 1,25X à 100X, le système optique peut être facilement configuré pour répondre à vos besoins d’échantillons
• Imagerie prête à la publication en quelques clics : y compris la mise au point, la couture, le pavage, la capacité de pile Z, l’imagerie à intervalles et la capture multicanal en un seul clic
• Interface d’acquisition intuitive : programmation facile du système EVOS M7000 pour exécuter le balayage des plaques à puits, des expériences à intervalles et les balayage de surface de montage/piquage de plaques en modes d’empilements Z et/ou d’intervalles dans le récipient de votre choix
• Analyse d’image rationalisée : le flux de travail Celleste 6.0 basé sur l’assistant et sur l’icône élimine les conjectures lors de l’utilisation des modèles d’analyse préconfigurés et optimisés pour les applications courantes afin de mieux dériver les résultats les plus pertinents à partir des ensembles d’images
Spécifications du système et du matériel :
Optique : système optique à correction d’infini ; objectifs RMS avec distance parfocale de 45 mm
Mode d’imagerie : fluorescence, champ lumineux, champ lumineux couleur et contraste de phase
Illumination : chambre à cinq positions pour quatre cubes de lumière de fluorescence plus fond clair ; cubes de lumière avec ensemble de filtres à revêtement dur intégré et source de lumière LED avec une durée de vie de > 50 000 heures ; large sélection de cubes de lumière standard et spécialisés
Méthodes d’imagerie : couleur unique, multi-couleurs, balayage de surface avec montage ou piquage, intervalle, empilement Z, capture de film
Capacité de l’objectif : tourelle à cinq positions
Objectifs (non inclus) : large sélection d’objectifs de haute qualité avec LWD et correction de lamelles
Condenseur : condenseur à longue distance de travail de 60 mm, tourelle à quatre positions avec ouverture claire et trois annuli de phases
Plateforme : plateforme de balayage X/Y motorisée ; plage de déplacement de 120 mm x 80 mm avec résolution de l’ordre du sous-micron, inserts à montage rapide pour recevoir les supports de récipient et les supports de verrouillage pour fixer l’échantillon en place pendant les balayages longs
Mécanisme de mise au point : mécanisme de mise au point automatisé avec résolution de l’ordre du sous-micron
Écran LCD : moniteur couleur à écran tactile haute résolution de 23 pouces (également entièrement contrôlable par souris) ; résolution de 1 920 x 1 080 pixels
Caméras : capteur CMOS monochrome haute sensibilité de 3,2 MP (2 048 x 1 536) avec une résolution de 3,45 µm pixels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pouvoir grossissant 1,25X à 100X
Types d’objectifs Tourelle 5 positions
À utiliser avec (application) Neurobiologie, immuno-oncologie, imagerie de cellules vivantes, imagerie cellulaire 3D, balayage de plaques à haute résolution, immunohistochimie (IHC), analyse à haute densité (HCA)
Couvre-nez 5 Position Turret
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’éclairage LED
Camera Type 3,2 mégapixels, monochrome, CMOS
Type d’affichage LCD
Modèle EVOS M7000
Gamme de produits EVOS
Type de produit Systèmes d’imagerie
Résolution 1 920 x 1 080 pixels
Quantité 1 paquet
Visa mer Visa mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.