Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Vessel Holder, one 100-mm Petri dish
Code produit 11997315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 support
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11997315 1 support 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11997315 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEPVH004
Expédition estimée: 28-12-2026
Pour flacons, bacs et boîtes de Petri
Une large gamme de supports permet d’optimiser la flexibilité des microscopes inversés EVOS et Micromaster™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de récipients
Gamme de produits EVOS
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL
Format une boîte de Petri de 100 mm
Capacité 1 boîte de Petri de 100 mm
Quantité 1 support