Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, White
Code produit 15359621
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15359621 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15359621 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4672
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet d’éclairer et de visualiser les caractéristiques de surface des échantillons non transparents
  • Contient des cubes lumineux à LED uniques et exclusifs
  • Échantillons fluorescents sur image pour une longueur d’onde spécifique. Le moteur lumière produit une intensité élevée sur un court trajet optique pour une plus grande excitation fluorophore
  • Chaque cube contient une LED, des optiques à condensation et des filtres à revêtement dur
  • Modifiable par l’utilisateur et reconnu automatiquement par le système
  • Trajet optique plus court permettant une meilleure détection des signaux fluorescents
  • L’éclairage continu permet d’obtenir des résultats uniformes
  • Une durée de vie de l’ampoule de plus de 50 000 heures pour des coûts d’exploitation inférieurs
  • Intensité lumineuse ajustable qui aide à réduire le photoblanchiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cube lumineux à LED
Gamme de produits EVOS
À utiliser avec (équipement) compteur de cellules automatisé Countess™ II FL, système d’imagerie EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000
Comprend Optique à condensation, filtres à revêtement dur, LED
Source lumineuse Halogénure métallique (ampoule)
Quantité 1 de chaque