Learn More
Invitrogen™ EVOS XL Core Système d'imagerie numérique
Code produit 15339661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15339661 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15339661 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEX1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Système d’imagerie EVOS XL Core avec platine fixe, platine en verre, souris sans fil, adaptateur d’alimentation, cordon, adaptateurs de prise d’alimentation universelle, lecteur flash USB (comprend le manuel d’utilisation et le guide de démarrage rapide), housse de protection, clé en L à entraînement hexagonal de 3 mm, instructions de platine mécanique
Système d’imagerie numérique, à lumière transmise et inversée pour les applications de culture cellulaire et tissulaire et l’entretien cellulaire de routine.
Un appareil photo couleur et un système optique de grande qualité produisent des images haute définition avec une aisance exceptionnelle. Peu encombrant et ergonomique, le système EVOS XL tout-en-un est idéal pour répondre aux besoins d’imagerie de base et constitue un complément idéal dans n’importe quelle salle de culture cellulaire ou laboratoire. Le système d’imagerie inverse à lumière transmise intégré associe des optiques de grande qualité, un écran LCD haute résolution et un appareil photo numérique couleur. L’acquisition des images se fait tout simplement via l’interface utilisateur à l’aide d’une souris et du logiciel intégré, qui comprend toutes sortes de fonctions, telles que le contrôle de la température des couleurs. 
  • Installation facile ; sans maintenance, assemblage, alignement ou étalonnage
  • S’utilise à l’intérieur d’une hotte de culture cellulaire dans laquelle il est renfermé
  • Tout-en-un : combine appareil photo numérique, optique de précision, écran LCD et stockage USB
  • Toutes les images peuvent être enregistrées sur le périphérique USB aux formats JPEG, BMP ou TIFF
  • La tourelle porte-objectifs à quatre positions peut être configurée pour répondre le mieux à vos besoins en utilisant une gamme complète d’objectifs à longue distance opérationnelle (LWD) et avec correction pour lamelles
  • Les objectifs à LWD sont proposés avec un grossissement de 4X à 40X ; l’objectif 2X permet de visualiser l’ensemble du puits d’une plaque à 96 puits
  • L’encombrement compact facilite l’utilisation du système partout où on en a besoin ; tout le système tient dans une hotte de culture cellulaire ou une boîte à gants
  • Avec la platine universelle, l’utilisateur dispose d’une flexibilité maximale pour les lames, les boîtes de culture et les flacons
  • La platine mécanique en option permet une manipulation et un positionnement plus précis des récipients à plaques multipuits
  • Système prêt à l’emploi facile avec configuration et installation simples ; ne nécessite aucune période de préchauffage ou de refroidissement
  • La source de lumière à LED offre une stabilité et une durabilité exceptionnelles ; vous pouvez mettre l’appareil en marche et l’éteindre chaque fois que vous avez besoin d’obtenir l’image d’un échantillon
  • La longue durée de vie et la faible consommation d’énergie se traduisent par des coûts d’exploitation inférieurs par rapport aux instruments avec des sources de lumière classiques
  • Une ergonomie très poussée élimine la pénibilité courante avec les microscopes classiques, donne la possibilité de partager les vues et facilite le déplacement des appareils
Spécifications
  • Optique : système optique à correction à l’infini, objectifs filetés RMS avec une distance parfocale de 45 mm
  • Objectifs (non inclus) : large choix d’objectifs de qualité optimale avec longue distance opérationnelle et correction pour lamelles
  • Éclairage : LED d’intensité réglable (>durée de vie de 50 000 h par cube lumineux)
  • Méthodes de contraste : lumière transmise (fond clair et contraste de phase)
  • Tourelle porte-objectifs : 4 positions, commande manuelle
  • Condenseur : Tourelle à 3 positions pour un fond lumineux et un contraste de phase
  • Distance opérationnelle du condensateur : 60 mm
  • Platine : platine fixe
  • Mécanisme de mise au point : boutons de mise au point coaxiaux avec contrôle de la tension
  • Mise au point grossière : 38 mm/tour
  • Mise au point fine : 0,2 mm/tr, précision de 0,002 mm
  • Écran LCD : Moniteur couleur haute résolution de 12,1 po (1024 x 768 pixels) avec inclinaison réglable
  • Caméra : Couleur, 0,50 po 2 048 x 1 536 pixels, 3,1 mégapixels
  • Acquisition d’images : système d’exploitation intégré avec logiciel de capture et d’enregistrement d’images via une souris ou des boutons manuels montés à l’avant
  • Images capturées : appareil photo couleur ; 24 bits couleur ; TIFF, PNG, JPEG, BMP ; 2048 x 1536 pixels
  • Ports de sortie : Deux ports USB 2.0
  • Alimentation : Adaptateur secteur ; entrée de 100-240 V, 47-63 Hz ; sortie de 12 VCC/2,0 A 24 W max.
  • Dimensions : 40,6 x 31,8 x 53,3 cm (6 x 12,5 x 21 po)
  • Poids : 9,1 kg (20,1 lb) 
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Remarque : les objectifs ne sont pas inclus ; vendu séparément. Les objectifs disponibles incluent : 2X (AMEP4931), 4X (AMEP4932), 10X (AMEP4933), 20X (AMEP4934), 40X (AMEP4935). Pour un ensemble complet de microscope EVOS XL Core avec objectifs inclus, voir AMEX1100.
Imagerie de base des cellules vivantes et fixées, détermination de la culture tissulaire (confluence, densité et croissance), isolement des cellules souches et analyse des coupes tissulaires colorées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Systèmes d’imagerie
Gamme de produits EVOS
Caméra 3,1 mégapixels, couleur, 2 048 x 1 536 pixels, 1/2 po.
À utiliser avec (application) Culture cellulaire, culture tissulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fond clair
Couleur Lumière transmise
Méthodes de contraste Lumière transmise (fond clair et contraste de phase)
Format Accessoires pour supports spécifiques
Modèle EVOS XL Core
Source lumineuse LED
Objectifs Tourelle à 4 positions ; commande manuelle
Résolution 1024 x 768 pixels
Étape Universel fixe (étage mécanique en option disponible)
Sorties de données Fichiers JPG, fichiers PNG, fichiers BMP, fichiers TIFF
Affichage Inclinaison réglable, 12 po. couleur
Dimensions 13 po (l) x 21 po (H) x 16 po (P)
Poids (métrique) 9,1 kg
Contenu et stockage L’unité comprend :
• Système d’imagerie EVOS XL Core
• Plaque de platine en polycarbonate
• Plaque de platine en verre
• Souris sans fil
• Adaptateur d’alimentation, cordon et adaptateurs d’alimentation universels
• Lecteur clé USB (inclut Guide de l’utilisateur et Guide de démarrage rapide)
• Housse de protection
• Clé en L avec tête hexagonale de 3 mm
Quantité 1/boîte
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 Vca