Learn More
EVSCO™ Vanne elliptique deux positions à trois voies
Description
- Les vannes sont faciles à démonter.
- Il vous suffit d’extraire la poignée et de pousser votre tige à travers le fond pour nettoyer et entretenir les vannes en ligne.
- Des schémas de débit sont marqués clairement sur les vannes à quatre positions pour assurer la position correcte de la poignée.
- Choix de corps en PP ou en PVDF de qualité FDA.
- Toutes les vannes ont des joints toriques en Viton, des poignées en acier inox 316, des raccords filetés et un orifice à passage intégral.
Spécification
Spécification
| Description | Vanne elliptique deux positions à trois voies |
| Matériau | PP, Viton |
| Taille de la tubulure | 3/8 po |
| Port de sortie | NPT(F) 3/8 po |