Learn More
EX229, MedChemExpress
Description
EX229, a Benzimidazole derivative, is a potent and allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), with Kds of 0.06 μM, 0.06 μM and 0.51 μM for α1β1γ1, α2β1γ1 and α1β2γ1 in biolayer interferometry, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EX229 |
| CAS | 1219739-36-2 |
| Couleur | Rose |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H18ClN3O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 13 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(OC2=NC3=CC(Cl)=C(C4=CC5=C(N(C)C=C5)C=C4)C=C3N2)=CC=C1C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 431.87 |
| Poids de la formule | 431.87 |
| Afficher plus |