Learn More
Hellma Excalibur Sonde d'immersion optique de laboratoire
Code produit 15934950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Sonde optique à immersion Excalibur Lab
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15934950 Sonde optique à immersion Excalibur Lab 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15934950 Fournisseur Hellma Code fournisseur LEIX02UE20AN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7565.00€
    7026.63€ / 1 pièces
    Économisez 538.37€
    7% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Sonde de transmission classique, polyvalente et performante pour la gamme UV/VIS/NIR.
  • La sonde de transmission classique offre un large éventail d'applications possibles.
  • Que ce soit pour une utilisation en laboratoire, pour la surveillance en ligne dans les environnements de production ou même pour les mesures TDA – C'est toujours le bon choix.
Spécification
Type Sonde optique à immersion Excalibur Lab
Wavelength Range 400 à 2300 nm
Longueur des fibres câbles à fibres optiques externes de 1,8 m avec SMA connecteurs
Matériau Matériau optique : Quartz, corps de la sonde : acier inoxydable (316 L)
Longueur du trajet optique 2 mm
Gamme spectrale 210 à 1100 nm, faible solarisation
Limite de température Jusqu'à 150 °C