Learn More
Klever Excel Plus métal détectable
Code produit 17739027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17739027 Bleu 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17739027 Fournisseur Klever Code fournisseur PLS40030MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.47€
    386.36€ / 50 pièces
    Économisez 80.11€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Klever Excel Plus MD est un couteau de sécurité avec lame dissimulée, offrant ainsi le niveau de sécurité le plus élevé. Il protège les personnes comme les matériaux.
  • Grâce au chargeur de lames plus large, même le matériau plus épais peut être coupé facilement et en toute sécurité.
  • En raison du plastique avec métal détectable, le couteau de sécurité est très bien adapté à une utilisation dans l’industrie alimentaire, chimique ou pharmaceutique.
  • Le produit jetable coupe jusqu’à deux couches de carton ondulé, le film, le ruban adhésif, le feuillard, etc.
  • Avec œillet pratique pour le suspendre ou attacher un cordon.
Spécification
Type de produit Couteau de sécurité
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Couleur Bleu