Learn More
Eppendorf™ Agitateur incubateur Excella™ E24
Code produit 11320065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
1,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
11320065 1,9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 11320065 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M13520002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
L’agitateur pour flacons à température contrôlée permet un contrôle précis à un prix abordable. L’agitateur incubateur Eppendorf™ Excella™ E24 est conçu avec un thermostat à sécurité intégrée et un interrupteur d’arrêt quand le couvercle est ouvert.
  • Température contrôlée précisément
  • Contrôle de température uniforme
  • Retour accéléré à la température de consigne
  • Le dispositif de sécurité du thermostat coupe les éléments chauffants si la température élevée est dépassée
  • L’interrupteur d’arrêt quand le couvercle est ouvert arrête immédiatement l’agitation lorsque le couvercle est ouvert
  • RS-232 fournie pour l’enregistrement des données
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1,9 cm
Vitesse de rotation 50 à 400 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante plus 7°C à 60°C
Capacité 2,8 L
Type de produit Agitateur incubateur
Précision de la température 0,1°C à 37°C
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 76 cm
Hauteur (métrique) 61 cm
Largeur (métrique) 56 cm
Poids (métrique) 60 kg
Modèle Excella E24
Affichage LED
À utiliser avec (équipement) Plateformes, pinces et tubes à essai interchangeables
Plage d’humidité 20 à 80 %, sans condensation
Type de plateforme Agitateur 46 x 46 cm
Plage de durée 0,01 à 99,9 heures