Learn More
Eppendorf™ Agitateur incubateur Excella™ E24R
Code produit 11330065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Témpérature ambiante -15 °C à 60 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11330065 Témpérature ambiante -15 °C à 60 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 11330065 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M13520006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Spécification
Orbite 1,9 cm
Vitesse de rotation 50 à 400 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Témpérature ambiante -15 °C à 60 °C
Capacité 2,8 L
Type de produit Agitateur incubateur
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 76,2 cm
Hauteur (métrique) 101,6 cm
Largeur (métrique) 56 cm
Modèle Excella E24R
Affichage LED
À utiliser avec (équipement) Plateformes, pinces et tubes à essai interchangeables
Plage de durée 0,01 à 99,9 heures