Learn More
R&D Systems™ ExCellerate NK Cell Expansion Media, Animal Component-Free
Code produit 30067469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30067469 1 000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067469 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur CCM037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    643.39€
    568.05€ / 1L
    Économisez 75.34€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 000 mL
État réglementaire Animal Free
Espèces Human
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.