Learn More
Epredia™ Accessoires pour dispositifs de traitement des tissus Excelsior™ AS
Code produit 15594280 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium)
Filtre à vapeurs (charbon actif)
Flacon de stockage
Kit de récupération de la paraffine - 1 bac, 1 couvercle
Kit d’accrochage du moniteur
Kit d’adaptation de cuve pour rejet extérieur
Kit d’adaptation pour rejet extérieur principal
Panier organisé
Panier organisé, 6 compartiments
Récipient porte-panier
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15594280 Panier organisé, 6 compartiments 1 pièce
12638156 Kit d’adaptation de cuve pour rejet extérieur 1 pièce
12648156 Kit d’adaptation pour rejet extérieur principal 1 pièce
12683156 Flacon de stockage 6 pièces
12678156 Kit de récupération de la paraffine - 1 bac, 1 couvercle 1 pièce
12688156 Kit d’accrochage du moniteur 1 pièce
12608346 Récipient porte-panier 1 pièce
13470487 Filtre à vapeurs (charbon actif) 6 pièces
12764856 Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium) 6 pièces
12658156 Panier organisé 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15594280 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A82310038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00€
    764.25€ / 1 pièces
    Économisez 217.75€
    22% de réduction
En stock
Préservez l’appareil pour la préparation des tissus Epredia™ Excelsior™ AS grâce aux accessoires pour appareil pour la préparation des tissus Epredia™ Excelsior AS.
Caractéristiques du produit :
  • Conception pour micro-ondes permettant le prétraitement des tissus
  • Capacité de rangement de 300 cassettes dans six demi-paniers
Alertes de commande :
Les demi-paniers sont compatibles entre eux, mais peuvent également être associés aux paniers de 222 cassettes ou aux paniers SecureSette Excelsior ES
Inclut :
Six demi-paniers de 50 cassettes, guide d’utilisation et instructions de chargement
Compatibles avec :
Appareil pour la préparation des tissus Excelsior ES
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier organisé, 6 compartiments
À utiliser avec (équipement) Appareil pour la préparation des tissus Excelsior AS
Capacité du panier Kit de 300 cassettes
Contenu et stockage conditions ambiantes