Learn More
Epredia™ Appareil pour préparation de tissus Excelsior™ AS
Code produit 15223973 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Appareil pour la préparation des tissus
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15223973 Appareil pour la préparation des tissus 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15223973 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A82300001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88245.46€
    65473.40€ / 1 pièces
    Économisez 22772.06€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez les coûts des réactifs tout en améliorant le flux de travaux et la qualité des tissus grâce à l’appareil pour la préparation des tissus Epredia™ Excelsior™ AS.
Meilleure qualité des tissus
  • Les paniers de cassette sont délicatement tournés à l’intérieur de la chambre circulaire, offrant ainsi une agitation plus efficace qu’une turbine
  • Les réactifs peuvent être préchauffés jusqu’à 35°C, ce qui minimise le choc des tissus et facilite la pénétration des réactifs
Importantes économies sur les coûts des réactifs
  • La mesure de la qualité d’alcool vous permet d’allonger la durée de vie de votre réactif et de réaliser des économies substantielles
  • La rotation automatique des réactifs, à l’aide d’un système éprouvé, allonge davantage la durée de vie des réactifs
Rationalisez votre flux de travaux et augmentez votre productivité
  • Réduisez le temps de maintenance en remplaçant un seul flacon de chaque réactif, plutôt que tous les flacons
  • Pompez de nouveaux réactifs directement dans l’appareil pour la préparation à partir des flacons de votre fournisseur—pas de versement, pas de gaspillage et pas de vapeurs
  • Effectuez des biopsies rapides pendant la journée et des programmes classiques pendant la nuit
  • Compatible avec les procédés exempts de xylène (IPA), ainsi qu’avec des réactifs classiques
Sans danger pour les tissus — Sans danger pour l’opérateur
  • Lorsque la chambre est ouverte, un ventilateur aspire les vapeurs à travers un filtre afin de protéger les utilisateurs contre toute exposition au formaldéhyde
  • Les vapeurs de l’armoire sont également extraites à travers des filtres pour protéger les utilisateurs contre l’alcool, le xylène et le formaldéhyde
  • La paraffine de récupération peut être éliminée en mettant tout simplement au rebut un plateau en plastique—pas de déversement de paraffine et pas de brûlures
  • Les coupures de courant ne posent plus problème ; Excelsior garantit la sécurité de vos tissus grâce à une batterie de secours
Familiarisation et utilisation simplifiées
  • La toute nouvelle interface à écran tactile est intuitive et facile à maîtriser
  • Grâce à un logiciel intelligent, il est plus facile d’éviter les erreurs affectant la qualité des tissus
Conçu pour garantir fiabilité et tranquillité d’esprit
  • L’appareil pour la préparation des tissus Excelsior AS représente les améliorations d’engineering issues de plus de 10 ans d’historique de maintenance
Solutions informatiques pour l’intégration du laboratoire et la simplification de la création de rapports
  • Une gamme complète de rapports est disponible pour l’enregistrement de données courantes, l’évaluation de la qualité, les rapports statutaires et le dépannage
  • Les rapports sont facilement téléchargés via un lecteur USB
  • Des messages peuvent être automatiquement envoyés au système d’information de laboratoire
  • Des alarmes à distance garantissent que tous les problèmes sont immédiatement résolus
  • Le système de surveillance Epredia™ NetMon™ II permet d’effectuer des diagnostics à distance au moyen d’une connexion Internet sécurisée et conforme à l’HIPPA, pour une identification et une résolution immédiates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Appareil pour la préparation des tissus
Nbre de chambres de traitement 1
Capacité de réactif 5 L
Type d’agitation de l’échantillon Rotary
Garantie 1 an
Profondeur (impériale) 23 in.
Profondeur (métrique) 580 mm
Hauteur (impériale) 54 in. (top of monitor)
Hauteur (métrique) 1 370 mm (haut du moniteur)
Largeur (impériale) 28 in.
Largeur (métrique) 710 mm
Poids (impériale) 363 lb (vide) ; 551 lb (plein)
Poids (métrique) 165 kg (vide) ; 250 kg (plein)
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V