Learn More
Excelta™ Pinces de précision Excelta™ à pointes très fines
Code produit 11793266
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10.8 cm
Type de pointe:
Pointe très fine à bout de précision
Matériau:
Acier inoxydable
Précision:
Haut
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe Matériau Précision unitSize
11793266 10.8 cm Pointe très fine à bout de précision Acier inoxydable Haut 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11793266 Fournisseur Excelta™ Code fournisseur 3C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Precision Tweezers with Very Fine Points for general assembly or light magnification.
Pince et pincette inox
• Fabrication Suisse, finition à la main
• Acier inox MT 1400C
• 100 % non magnétique
• Traitement anti-acide, résiste à l'acide nitrique et fluorhydrique
• Pincette inox haute précision
• Pointes ultra fines acérées en acier inox MT1400C brossé sauf 31434 finition polie
• Pincette pointes acérées ultra fines
• Pointes plates
Spécification
Type de pointe Pointe très fine à bout de précision
Conception 3C
Longueur (impériale) 4,25 in
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 10.8 cm
Type de produit Pinces électroniques
Quantité (nbre par cas) L’unité
Hauteur (impériale) du corps 0.015 in.
Hauteur (métrique) du corps 0.03 cm
Précision Haut
Épaisseur 1,52 mm (0.06 in)
Largeur (impériale) du corps 0.32 in.
Largeur (impériale) de la pointe 0.0066 in.
Largeur (métrique) du corps 0.8 cm
Largeur (métrique) de la pointe 0.016 cm
Épaisseur (impériale) de la pointe 0.0039 in.
Épaisseur (métrique) de la pointe 0.1 mm
Modèle High-precision