Description
- Unités/modules d'extraction pour installation sur meuble ou murale – prêt à brancher, installation facile et rapide
- Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
- Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
- Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
- Raccord de connexion DN 75
- ATEX conforme : C' II 3/-G Ex c llC T4
- Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
- Détecteur de fuites de pression intégré
- Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme CE |
| Profondeur (métrique) extérieure | 400 mm |
| Description | pour montage mural, pour toutes les armoires, avec contrôle du débit d'air, conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : Zone EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX |
| Dimensions (P x L x H) | 400 x 200 x 200 mm |
| À utiliser avec (application) | Module d'extraction pour montage mural – prêt pour une installation facile et pratique |
| À utiliser avec (équipement) | Pour toutes les armoires |
| Hauteur (métrique) extérieure | 200 mm |
| Comprend | Support d’installation, tuyau flexible, clips de serrage et matériel d’installation |
| Modèle | HF.EA.15575. |
| Revêtement de surface | revêtement époxy lisse |
| Afficher plus |