Learn More
asecos™ Unité d’évacuation de l’air
Code produit 15957826 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour les armoires de sécurité sous paillasse
Pour toutes les armoires
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15957826 Pour les armoires de sécurité sous paillasse 1 pièce
13463877 Pour toutes les armoires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15957826 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 24732
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Module d’extraction pour montage mural, armoires hautes ou armoires sous paillasse avec contrôle de la qualité de l’air évacué
  • Unités/modules d'extraction pour installation sur meuble ou murale – prêt à brancher, installation facile et rapide
  • Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
  • Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
  • Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
  • Raccord de connexion DN 75
  • ATEX conforme : C' II 3/-G Ex c llC T4
  • Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
    • Détecteur de fuites de pression intégré
    • Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Spécification
Certifications/Conformité Conforme CE
Profondeur (métrique) extérieure 200 mm
Description pour montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse, avec contrôle du débit d'air et contact d’alarme sec, conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : Zone EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX
Dimensions (P x L x H) 200 x 400 x 340 mm
À utiliser avec (application) Module d'extraction pour montage mural – prêt pour une installation facile et pratique
À utiliser avec (équipement) Pour les armoires de sécurité sous paillasse
Hauteur (métrique) extérieure 340 mm
Comprend Support d’installation, tuyau flexible, clips de serrage et matériel d’installation
Modèle HF.EA.24139
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 12,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 400 mm
Matériau Acier
Type de produit Unité d’évacuation de l’air