Learn More
Labconco™ Adaptateurs de transition d'échappement pour™ XPert et Protector™ XVS
Code produit 17894444 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Raccord supérieur, 5 po Tuyau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
17894444 Raccord supérieur, 5 po Tuyau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17894444 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3912400
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Adaptateurs de transition pour conduits d'évacuation d'air sur Labconco Enceintes.
Adaptateurs de transition de canaux d’écoulement pour conduits sur Labconco Annexes.
Adaptateur de transition d'échappement supérieur en polyéthylène moulé monobloc. Permet de connecter un élément rectangulaire de 2 in x 10 in à un élément rond de 5 in de diamètre pour la connexion à un élément de 5 in Tuyau d'admission d'air (inclus avec FilterMate Extracteur portable). À utiliser avec Labconco XPert Boîtiers, Protecteur XVS Stations de ventilation, hottes de démonstration Protector et postes de travail Protector.
Spécification
À utiliser avec (équipement) 24, 36, 48 in XPert™ et Protector™ XVS Poste de travail
Hauteur (impériale) 10 in
Poids (impériale) 5 lb.
Poids (métrique) 2.3 Kg
Type de produit Raccord supérieur, 5 po Tuyau
Diamètre (impériale) 5 in
Matériau Acier recouvert d’époxy
À utiliser avec (application) Assurer la connexion entre les XPert™ Enceintes et conduits