Learn More
Labconco™ Adaptateurs de transition d'échappement pour™ XPert et Protector™ XVS
Code produit 17964321 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Raccord supérieur, 5 po Tuyau
Raccord supérieur, 6 po Conduit
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17964321 Raccord supérieur, 6 po Conduit 1 pièce
17894444 Raccord supérieur, 5 po Tuyau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17964321 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3912401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    170.60€ / 1 pièces
    Économisez 14.40€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Adaptateurs de transition pour conduits d'évacuation d'air sur Labconco Enceintes.
Adaptateurs de transition de canaux d’écoulement pour conduits sur Labconco Annexes.
Adaptateur de transition d’échappement supérieur en polyéthylène moulé d’une seule pièce. Relie 2 in x 10 in Rectangulaire à 6 in Rond de diamètre pour la connexion à 6 in Conduit OD. Pour utilisation avec Labconco XPert des enceintes, stations de ventilation protectrices XVS , hottes de démonstration protectrices et stations de travail protectrices.
Spécification
À utiliser avec (équipement) 24, 36, 48 in XPert™ et Protector™ XVS Poste de travail
Hauteur (impériale) 10 in
Poids (impériale) 5 lb.
Poids (métrique) 2.3 Kg
Type de produit Raccord supérieur, 6 po Conduit
Diamètre (impériale) 6 in
Matériau Acier recouvert d’époxy
À utiliser avec (application) Assurer la connexion entre les XPert™ enceintes et les conduits
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.