Learn More
Anhydride exo-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Intermediate in a useful synthesis of 4,4-dialkyl-2-butenolides, based on reaction with two moles of Grignard reagent, followed by cycloreversion (elimination of furan) to release the double bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Intermédiaire dans une synthèse utile du 4,4-dialkyl-2-buténolides, basée sur la réaction avec deux moles de réactif de Grignard, suivie d’une cycloréversion (élimination du furane) pour libérer la double liaison.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Point de fusion | 118°C to 119°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 10355 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
| Poids de la formule | 166.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |