Learn More
Anhydride exo-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342246 25 g 25g
11332246 5 g 5g
11352246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03620.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6118-51-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Intermediate in a useful synthesis of 4,4-dialkyl-2-butenolides, based on reaction with two moles of Grignard reagent, followed by cycloreversion (elimination of furan) to release the double bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire dans une synthèse utile du 4,4-dialkyl-2-buténolides, basée sur la réaction avec deux moles de réactif de Grignard, suivie d’une cycloréversion (élimination du furane) pour libérer la double liaison.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6118-51-0
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Numéro MDL MFCD00151506,MFCD00077442,MFCD00151506,MFCD00151506
Clé InChI QQYNRBAAQFZCLF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme exo-3,6-epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
CID PubChem 124671625
Nom IUPAC 4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ène-3,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2C3OC(C=C3)C12
Spécification
Nom chimique ou matériau exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Point de fusion 118°C to 119°C
Quantité 25 g
Beilstein 10355
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté ≥98%