Learn More
Exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-anhydride dicarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367905 5 g 5g
11377905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02947.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29745-04-8 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride acts as a potential antitumor agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼanhydride exo-7-Oxabicyclo[2.2.1] heptane-2,3-dicarboxylique agit comme un agent antitumoral potentiel. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29745-04-8
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00213361
Clé InChI JAABVEXCGCXWRR-GUCUJZIJSA-N
Synonyme exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic anhydride; Norcantharadin
CID PubChem 12251906
SMILES C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride
Point de fusion 111°C to 116°C
Quantité 5 g
Beilstein 84287
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté ≥98%