Learn More
Exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-anhydride dicarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride acts as a potential antitumor agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lʼanhydride exo-7-Oxabicyclo[2.2.1] heptane-2,3-dicarboxylique agit comme un agent antitumoral potentiel. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Point de fusion | 111°C to 116°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 84287 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
| Poids de la formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |