Learn More
Thermo Scientific™ Exonucléase I (20 U/μl)
Code produit 10354530 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 000 U
4000 U
Conditionnement:
4000 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10354530 20 000 U -
10548930 4000 U 4000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354530 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0582
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dégradez l’ADN simple brin dans une direction 3’ → 5’ avec l’exonucléase I (ExoI), tout en gardant les dinucléotides d’extrémité 5’ intacts.
L’exonucléase I (ExoI) dégrade l’ADN simple brin dans le sens 3’ → 5’. Elle libère les désoxyribonucléosides 5’-monophosphates de manière progressive et laisse intactes les dinucléotides d’extrémité 5’.
Elle ne clive pas les brins d’ADN porteurs de groupes terminaux 3′-OH bloqués par des groupes phosphoryle ou acétyle.
Points clés
  • Actif dans les tampons PCR
Applications
  • Suppression de l’amorce des mélanges de PCR :
    • avant le séquençage des produits de PCR
    • pour la mutagénèse par PCR dans un tube avec méga-amorces
  • Suppression des mélanges d’acides nucléiques de l’ADN simple brin contenant une terminaison 3'-hydroxyle
  • Test de la présence d’ADN simple brin avec une terminaison 3’-hydroxyle
Remarque
L’enzyme ne convient pas pour la suppression des saillies de 3’ de l’ADN double brin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 U / μl
Enzymes Exonucléase
Quantité 20 000 U
Type de produit Exonucléase I
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10X Reaction Buffer for Exonuclease I
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide