Learn More
Thermo Scientific™ Exonucléase I (20 U/μl)
Code produit p-4521382 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 000 U
4000 U
Conditionnement:
4000 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10548930 4000 U 4000 unités
10354530 20 000 U -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10548930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0581
Dégradez l’ADN simple brin dans une direction 3’ → 5’ avec l’exonucléase I (ExoI), tout en gardant les dinucléotides d’extrémité 5’ intacts.
L’exonucléase I (ExoI) dégrade l’ADN simple brin dans le sens 3’ → 5’. Elle libère les désoxyribonucléosides 5’-monophosphates de manière progressive et laisse intactes les dinucléotides d’extrémité 5’.
Elle ne clive pas les brins d’ADN porteurs de groupes terminaux 3′-OH bloqués par des groupes phosphoryle ou acétyle.
Points clés
  • Actif dans les tampons PCR
Applications
  • Suppression de l’amorce des mélanges de PCR :
    • avant le séquençage des produits de PCR
    • li>pour la mutagénèse par PCR dans un tube avec méga-amorces
  • Suppression des mélanges d’acides nucléiques de l’ADN simple brin contenant une terminaison 3'-hydroxyle
  • Test de la présence d’ADN simple brin avec une terminaison 3’-hydroxyle
Remarque
L’enzyme ne convient pas pour la suppression des saillies de 3’ de l’ADN double brin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 U / μl
Enzymes Exonucléase
Quantité 4000 U
Type de produit Exonucléase I
compliance-icons
Identifiant produit
  • Exonuclease I
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide