Learn More
Thermo Scientific™ Exonuclease III (200 U/μL)
Code produit. 10858990 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
4000 U
Conditionnement:
4000 unités
Code produit. 10858990
Marque: Thermo Scientific™ EN0191
Digèrez l’ADN double brin ou les hybrides ADN-ARN à l’aide de l’exonucléase III, qui est une exonucléase 3’ –> 5’.
L’exonucléase III (ExoIII) présente quatre activités catalytiques (voir Référence 1). L’activité d’exodésoxyribonucléase 3’ → 5’ ExoIII est spécifique à l’ADN double brin. ExoIII dégrade l’ADN double brin à partir d’extrémités franches, de saillies de 5’ ou d’entailles, libérant ainsi les 5’-mononucléotides des extrémités 3’ des brins d’ADN et produisant des tronçons d’ADN simple brin. Elle n’est pas active sur les saillies de 3’ d’ADN long d’au moins quatre bases et ne porte pas de résidu C à l’extrémité 3’ (voir la référence 2) sur l’ADN simple brin ou sur des nucléotides liés à la phosphorothioate.
L’activité 3’-phosphatase ExoIII supprime l’extrémité 3’ du phosphate, générant ainsi un groupe 3’-OH. L’activité de Rnase H ExoIII dégrade le brin d’ARN des hybrides ARN-ADN par exonucléase. L’activité endonucléase apurinique / apyridinique ExpOOO clive les liaisons phosphodiester sur les sites apuriniques ou apyrimidiques pour produire des extrémités 5’, qui sont des résidus de 5’-phosphate de désoxyribose sans base.
Points clés
  • Active dans les tampons d’enzymes de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Enzymes Exonucléase
Tampon compatible Tampon enzymatique
Quantité 4000 U
Type de produit Exonucléase III